由来生物
horse heart
品質水準
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE)
フォーム
powder
分子量
12,384
テクニック
cell based assay: suitable
溶解性
H2O: soluble 10 mg/mL
適合性
suitable for molecular biology
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
cell analysis
保管温度
−20°C
遺伝子情報
horse ... CYCS(100053958)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
H2O2およびUV処理により、ウマシトクロムcの特定部位と範囲の酸化を特徴付けました。こうした状態の部位は、細胞内の酸化環境用のバイオマーカーとして使用可能であることが示唆されました。
チトクロームcは以下に使用されています:
- キサンチンオキシダーゼによって生成されるスーパーオキシドラジカルによるフェリチトクロームcの減少
- MALDIマススペクトルを使用した単一小滴沈着法によるアナライトとして
- スタンダードのチトクロームc還元酵素活性の定量における末端電子受容体として
- チトクロームcオキシダーゼ組織染色
- チトクロームcオキシダーゼ活性の測定
- ブルーネイティブゲル電気泳動(BN-PAGE)を用いて複合体IV活性を検出および評価するためのリン酸緩衝液の成分として
- 単離された腎食細胞で細胞外スーパーオキシドアニオン(ECSA)を検出するため
生物化学的/生理学的作用
シトクロムcは、主に電子伝達系のミトコンドリアタンパク質として知られています。シトクロムcは、細胞内で二価鉄状態と三価鉄状態の間を遷移して効率のよい生物学的電子輸送体となり、植物と動物のどちらでも細胞酸化において重要な役割を果たしています。一般に呼吸の汎用触媒と考えられており、呼吸基質と酸素との間に必要な電子架橋を形成します。
チトクロームcは、ミトコンドリア外画分からサイトゾルへ放出されて、カスパーゼ-9の活性化とアポトーシスプロテアーゼカスケードの開始を助けます。このプロセスは、アポトーシスプロテアーゼ活性化因子-1(APAF-1)およびデオキシアデノシン三リン酸(dATP)との相互作用によって促進されます(3)。腫瘍患者の血清中のチトクロームC濃度の測定値は、in vivo細胞死の有望なマーカーと考えられることがさまざまな研究によって示唆されています。
調製ノート
TCAを用いて調製されています。
本製品を溶液にすると、10 mg/mL の濃度で水に溶解した際に、暗赤色から赤褐色になります。
その他情報
アプリケーション
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C2506-500MG:
C2506-100MG:
E002506-50MG:
C2506-2G:
C2506-VAR:
C2506-1G:
E002506-BULK:
C2506-5G:
C2506-250MG:
C2506-50MG:
E002506-250MG:
C2506-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
この製品を見ている人はこちらもチェック
?-1,3 glucan derived from Euglena gracilis and Algamune? enhances innate immune responses of red drum (Sciaenops ocellatus L.)
Yamamoto FY, et al.
Fish & Shellfish Immunology, 77, 273-279 (2018)
A novel role of the mitochondrial permeability transition pore in (-)-gossypol-induced mitochondrial dysfunction
Warnsmann V, et al.
Mechanisms of Ageing and Development, 170, 45-58 (2018)
Rapid extracellular release of cytochrome c is specific for apoptosis and marks cell death in vivo
Renz A, et al.
Blood, 98(5), 1542-1548 (2001)
Enzyme-catalyzed free radical reactions with nicotinamide adenine nucleotides. II. Lactate dehydrogenase-catalyzed oxidation of reduced nicotinamide adenine dinucleotide by superoxide radicals generated by xanthine oxidase.
P C Chan et al.
The Journal of biological chemistry, 249(4), 1317-1319 (1974-02-25)
B C Hill
The Journal of biological chemistry, 266(4), 2219-2226 (1991-02-05)
The reaction of the electrostatic cytochrome c-cytochrome oxidase complex with oxygen is measured by transient absorption spectroscopy. The oxygen reaction is initiated by photolytic removal of CO from cytochrome oxidase, using a flash-pumped dye laser. The subsequent reaction of the
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)