由来生物
bovine heart
品質水準
アッセイ
≥95% based on Mol. Wt. 12,327 basis
フォーム
powder or crystals
分子量
12327 Da
テクニック
cell based assay: suitable
適合性
suitable for molecular biology
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
cell analysis
保管温度
−20°C
遺伝子情報
cow ... CYC1(512500)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
チトクロームCはヘムタンパク質です。ミトコンドリア内膜および外膜の間に局在します。
アプリケーション
ウシ心臓由来のチトクロームcは、以下の用途に使用されています:
- マウス脳組織を用いたチトクロムオキシダーゼ染色のため
- ペプチドの同定におけるタンデム質量分析の精度を評価するためのコントロールミックスの成分として
- さまざまな溶液pHおよびイオン強度(IS)条件下での飽和多孔質媒体中のバイオチャーコロイド(BC)の安定性、輸送および保持に及ぼす作用を検討するため
- マウスの脳組織切片でチトクロムオキシダーゼ活性を検出するための染色溶液の成分として
- スーパーオキシドスカベンジングの効率性を調べるためのアッセイの構成要素として
- 星状膠細胞およびHT-29細胞において非特異的チトクロームC還元を評価するための無血清DMEM培地の成分として
生物化学的/生理学的作用
シトクロムCは細胞内で二価鉄状態と三価鉄状態との間を容易に移動し、高効率の生物学的電子輸送体として作用します。植物と動物のいずれにおいても、細胞酸化に非常に重要な役割を果たします。一般的には普遍的な呼吸鎖の触媒とみなされており、呼吸基質と酸素の間の必須な電子架橋を形成します。
シトクロムCは細胞内で二価鉄状態と三価鉄状態との間を容易に移動し、高効率の生物学的電子輸送体として作用します。植物と動物のどちらの細胞酸化においても重要な役割を果たしています。一般に呼吸の汎用触媒と考えられており、呼吸基質と酸素との間に必要な電子架橋を形成します。
シトクロムcは、酸化的リン酸化の重要なメディエータです。呼吸鎖の複合体IIIと複合体IVの間の電子伝達を媒介します。
シトクロムcは、アポトーシス経路の重要なメディエーターであると特定されています。ミトコンドリアチトクロームcの細胞質への放出は、アポトーシスを刺激し、細胞におけるアポトーシス過程のインジケーターとして一般的に使用されます。パリサポニンI(PS I)のヒト胃癌細胞成長(SGC7901細胞)に与える影響についての研究において、細胞質シトクロムcの増加が示されています。結果としては、シトクロムcを通してミトコンドリア依存性アポトーシスを誘発することにより、SGC7901細胞の増殖を阻害します。
シトクロムcは、アポトーシス経路の重要なメディエーターであると特定されています。ミトコンドリアチトクロームcの細胞質への放出は、アポトーシスを刺激し、細胞におけるアポトーシス過程のインジケーターとして一般的に使用されます。パリサポニンI(PS I)のヒト胃癌細胞成長(SGC7901細胞)に与える影響についての研究において、細胞質シトクロムcの増加が示されています。結果としては、シトクロムcを通してミトコンドリア依存性アポトーシスを誘発することにより、SGC7901細胞の増殖を阻害します。
調製ノート
TCAを用いて調製されています。
その他情報
アプリケーション
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C2037-1G:
C2037-50MG:
C2037-250MG:
C2037-RSAMPLE:
C2037-BULK:
C2037-500MG:
C2037-VAR:
C2037-2G:
C2037-100MG:
C2037-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
この製品を見ている人はこちらもチェック
NO Binding to the Proapoptotic Cytochrome c-Cardiolipin Complex
Hough MA, et al.
Vitamins & Hormones, 96, 193-209 (2014)
Rapid microplate assay for superoxide scavenging efficiency
Quick KL, et al.
Journal of Neuroscience Methods, 97(2), 139-144 (2000)
Wen Yang et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 246, 855-863 (2019-01-10)
Application of biochar in the field has received considerable attention in recent years, but there is still little known about the fate and transport of biochar colloids (BCs) in the subsurface. Natural organic matter (NOM), which mainly consists of humic
Bcl-2 Family Proteins and the Dysregulation of Programmed Cell Death
Bertino JR
Encyclopedia of Cancer, 179-197 (2002)
Shiyu Xia et al.
Nature, 593(7860), 607-611 (2021-04-23)
As organelles of the innate immune system, inflammasomes activate caspase-1 and other inflammatory caspases that cleave gasdermin D (GSDMD). Caspase-1 also cleaves inactive precursors of the interleukin (IL)-1 family to generate mature cytokines such as IL-1β and IL-18. Cleaved GSDMD
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)