安全性情報
M1882
Sigma-Aldrich
ミオグロビン from equine heart
≥90% (SDS-PAGE), essentially salt-free, lyophilized powder
別名:
ミオグロビン ウマ心臓由来
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.61
由来生物
equine heart
品質水準
アッセイ
≥90% (SDS-PAGE)
フォーム
essentially salt-free, lyophilized powder
鉄含有量
≥0.20%
テクニック
MALDI-MS: suitable
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
horse ... MB(100054434)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ウマ心臓由来のミオグロビンは、以下の用途に適しています。
  • ベックマンDU-50またはギルフォード2400分光光度計を用いたスペクトル測定
  • 単光路減衰全反射フーリエ変換赤外線(ATR-FT-IR)顕微鏡を用いる、H2O溶液中のタンパク質の2次構造分析
  • エレクトロスプレー質量分析における、濃度2 pmol/μLでの質量スケールの較正
  • MALDI質量分析のための、オンライン単一液滴析出を検討する研究
  • 石英ガラスおよびポリアクリルアミド被覆した毛細管におけるタンパク質吸着を検討する研究
生物化学的/生理学的作用
ミオグロビンは移動性の酸素運搬体で、赤筋細胞および心臓細胞で発生します。ミオグロビンは運動中の酸素要求量の増加に応答して発生し、筋細胞膜から脊椎動物の心臓細胞および赤筋細胞のミトコンドリアまで酸素を輸送します。
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M1882-5G:
M1882-2X1MG:
M1882-1MG:
M1882-1G:
M1882-250MG:
M1882-10G:
M1882-BULK:
M1882-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
D H Robertson et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 11(7), 786-790 (1997-01-01)
Major urinary proteins (MUPs) from the urine of individual wild mice were characterized using electrospray ionization mass spectrometry (ESI-MS) and compared to MUPs from the urine of inbred mice. The wild mice showed considerable variation between individuals in the expression
Laurent Marichal et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 36(28), 8218-8230 (2020-06-26)
Protein adsorption on nanoparticles is an important field of study, particularly with regard to nanomedicine and nanotoxicology. Many factors can influence the composition and structure of the layer(s) of adsorbed proteins, the so-called protein corona. However, the role of protein
Computer-controlled perifusion system for neuroendocrine tissues: development and applications.
A Negro-Vilar et al.
Methods in enzymology, 124, 67-79 (1986-01-01)
V Kery et al.
The Journal of biological chemistry, 269(41), 25283-25288 (1994-10-14)
The first committed step of transsulfuration is catalyzed by cystathionine beta-synthase (CBS), a known pyridoxal 5'-phosphate (PLP) enzyme. The inferred amino acid sequences of rat liver CBS and rat liver hemoprotein H-450 are identical. We now confirm the presence of
Hajime Shigemitsu et al.
Nature communications, 11(1), 3859-3859 (2020-08-02)
Non-enzymatic proteins including antibodies function as biomarkers and are used as biopharmaceuticals in several diseases. Protein-responsive soft materials capable of the controlled release of drugs and proteins have potential for use in next-generation diagnosis and therapies. Here, we describe a
資料
Rapid trypsin digest kit yields reliable results in less than 2 hours for mass spectrometry analysis.
Chromatograms
application for HPLC