由来生物
non-animal source
品質水準
フォーム
powder
品質
200
分子量
2,000,000
テクニック
affinity chromatography: suitable
適合性
suitable for GFC marker
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ブルーデキストランは、デキストランの可溶性誘導体です。その構造内では、トリアジニル色素であるシバクロンブルーF3GAが高分子(2000 kDa)デキストランと共有結合しています。ブルーデキストランは、ゲル濾過クロマトグラフィーカラムのボイド容量を測定するためのマーカーとして一般的に使用されます。
アプリケーション
ブルーデキストランは、サイズ排除クロマトグラフィー(SEC)カラムのキャリブレーションのために使用されています。また、上皮細胞を含む共培養の完全性を測定するためのデキストランブルー透過性アッセイにも使用されています。ブルーデキストランは、アフィニティクロマトグラフィー、ゲル濾過クロマトグラフィー、タンパク質クロマトグラフィーや、分子量マーカーとして使用される可能性があります。ブルーデキストランはアルツハイマー病の研究にも適しています。′
調製ノート
平均分子量200万のデキストランから調製。
アナリシスノート
置換度: ヒト赤白血病細胞株 TF-1 を使用し、
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D5751-VAR:
D5751-1G:
D5751-10G:
D5751-5G:
D5751-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Hushan Yuan et al.
Nature protocols, 13(2), 392-412 (2018-01-26)
Feraheme (FH) nanoparticles (NPs) have been used extensively for treatment of iron anemia (due to their slow release of ionic iron in acidic environments). In addition, injected FH NPs are internalized by monocytes and function as MRI biomarkers for the
Renata G F Alvim et al.
Biotechnology and bioengineering, 118(9), 3581-3592 (2021-06-19)
Yellow fever (YF) is a life-threatening viral disease endemic in parts of Africa and Latin America. Although there is a very efficacious vaccine since the 1930s, YF still causes 29,000-60,000 annual deaths. During recent YF outbreaks there were issues of
Liguo Zhang et al.
Journal of colloid and interface science, 368(1), 648-654 (2011-12-27)
The objective is to investigate the influence of sonication on the mechanical and release properties of hydrogel capsules. A new fabrication process is developed to fabricate millimetric capsules made of a highly-viscous liquid core protected by a thin hyperelastic alginate
Osao Adachi et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 74(12), 2438-2444 (2010-12-15)
The membrane fraction of Gluconobacter oxydans IFO 3244, involving membrane-bound quinoprotein quinate dehydrogenase and 3-dehydroquinate dehydratase, was immobilized into Ca-alginate beads. The Ca-alginate-immobilized bacterial membrane catalyzed a sequential reaction of quinate oxidation to 3-dehydroquinate and its spontaneous conversion to 3-dehydroshikimate
Wenjun Zhang et al.
Analytica chimica acta, 1191, 339358-339358 (2022-01-17)
Size exclusion chromatography (SEC) is one of the most commonly used techniques to detect the molecular weight (MW) of dissolved organic matter (DOM) in aquatic environments. The significant improvement and focus of this method have been the application of multiple
プロトコル
Uncover how HPLC analysis of glycans helps researchers analyze glycan structures and glycoforms & find products to assist in your glycan analysis methods.