Merck
90475
Sigma-Aldrich
ブルーデキストラン
average mol wt 10,000
別名:
デキストランブルー from Leuconostoc mesenteroides
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
NACRES:
NA.32
由来生物
synthetic
品質水準
フォーム
powder
分子量
average mol wt 10,000
損失
≤10% loss on drying
キャパシティ
0.01-0.08 mmol/g loading
保管温度
−20°C
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.