analytical standard
for GPC
品質水準
形状
powder or crystals
分子量
Mn ~8,110
Mp ~9,890
Mw ~11,600
アナライトの化学物質クラス
oligosaccharides
テクニック
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.43
アプリケーション
food and beverages
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI Key
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 癌治療への応用:この研究では、安定性と有効性を高めるためのデキストランと治療用酵素の抱合について考察し、より効果的な癌治療法の開発におけるその重要性を強調しています(El-Sayed et al., 2023)。
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
00270-BULK:
00270-100MG:
00270-500MG:
00270-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, featuring a linear backbone of α-linked d-glucopyranosyl repeating units.