analytical standard
for GPC
品質水準
フォーム
crystalline
分子量
Mn ~100,300
Mp ~123,600
Mw ~147,600
アナライトの化学物質クラス
oligosaccharides
テクニック
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.47
アプリケーション
food and beverages
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI Key
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 創傷治癒用ヒドロゲル:コラーゲン-ポリウレタン-デキストランヒドロゲルは、炎症を軽減し、コラーゲンの線維形成を促進することで創傷治癒を促進することが判明しており、医療用先進バイオマテリアルの開発におけるデキストラン′の有用性が強調されています(Aguayo-Morales et al., 2024)。
- 薬物送達システム:標的療法のための新規デキストラン生体結合体の研究では、アンチセンスオリゴヌクレオチドの細胞取り込みを促進する役割を検証し、より効率的な薬物送達システムの開発におけるデキストラン′の重要な機能を実証しました(Kohashi et al., 2024)。
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
00893-100MG:
00893-BULK:
00893-500MG:
00893-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, featuring a linear backbone of α-linked d-glucopyranosyl repeating units.