analytical standard
for GPC
品質水準
分子量
Mn ~20,000
Mp ~20,000
Mw ~25,000
アナライトの化学物質クラス
oligosaccharides
テクニック
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.25
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI Key
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Dextran from Leuconostoc mesenteroides (Mw: 25,000) may be used as an analytical standard to calibrate the column for gel permeation chromatography (GPC).
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
31419-500MG-KC-F:
31419-BULK-F:
31419-100MG-F:
31419-VAR-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, featuring a linear backbone of α-linked d-glucopyranosyl repeating units.