由来生物
(Leuconostoc spp)
品質水準
形状
crystalline
solid
分子量
Mr 15,000-25,000
色
colorless
溶解性
water: 0.5 g/5mL, colorless
保管温度
room temp
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI Key
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
31387-500G:
31387-VAR:
31387-100G:
31387-25G:
31387-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Dmitri Simberg(米国コロラド大学アンシュッツメディカルキャンパス)が、薬物送達で使用されるナノ粒子の合成のためのデキストランとデキストリンの使用について説明します。
関連コンテンツ
Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, featuring a linear backbone of α-linked d-glucopyranosyl repeating units.