安全性情報
31398
Sigma-Aldrich
デキストラン from Leuconostoc mesenteroides
Mr ~200,000
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H10O5)n
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
由来生物
(leuconostoc mesenteroides)
品質水準
形状
powder
分子量
Mr ~200,000
white
mp
483  °C ((901 °F ))
保管温度
room temp
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI Key
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
デキストランは、グルコース単位がα(1→6)結合した直鎖と、α(1→3)結合で生じた分岐で構成されている分岐グルカンです。デキストランのサイズは10,000~150,000 Kdの幅があります。 デキストランは、増量剤、安定剤、マトリックス成分、結合プラットフォーム、潤滑剤、および物理的構造要素としての用途に使用されます。
デキストランを親水性の長鎖スペ-サ-ア-ムとして使用することで、高分子に作用する固定化タンパク質の性能を向上することができます。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範なデキストランを包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
31398-VAR:
31398-100G:
31398-BULK:
31398-500G:
31398-25G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Burak Altun et al.
Ultrasonics, 110, 106274-106274 (2020-11-02)
Tissue-mimicking materials (TMMs) play a key role in the quality assurance of ultrasound diagnostic equipment and should have acoustic properties similar to human tissues. We propose a method to quantify the acoustic properties of TMM samples through the use of
Elizabeth M Bradshaw et al.
Nature neuroscience, 16(7), 848-850 (2013-05-28)
In our functional dissection of the CD33 Alzheimer's disease susceptibility locus, we found that the rs3865444(C) risk allele was associated with greater cell surface expression of CD33 in the monocytes (t50 = 10.06, P(joint) = 1.3 × 10(-13)) of young
Marisa A Gallicchio et al.
Biochimica et biophysica acta, 1833(12), 2922-2932 (2013-06-12)
Chronic hyperglycaemia during diabetes leads to non-enzymatic glycation of proteins to form advanced glycation end products (AGEs) that contribute to nephropathy. We describe AGE uptake in LLC-PK1 and HK2 proximal tubule cell lines by macropinocytosis, a non-specific, endocytic mechanism. AGE-BSA
Boon M Teo et al.
Biochimica et biophysica acta, 1830(10), 4838-4847 (2013-07-03)
Liposomes have gained immerse attention in the field of drug delivery as carriers of therapeutic molecules. Their modification with a polymer either to make them stealth (e.g. using PEG) and/or more stable (e.g. using poly(dopamine) (PDA)) is a crucial aspect
Sophie R Van Tomme et al.
Expert review of medical devices, 4(2), 147-164 (2007-03-16)
The rapid development of protein-based pharmaceuticals over recent decades has tremendously increased the need for suitable delivery systems, guaranteeing a safe and controlled delivery of proteinacious drugs. Hydrogels offer good opportunities as protein delivery systems or tissue engineering scaffolds owing
関連コンテンツ
Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, featuring a linear backbone of α-linked d-glucopyranosyl repeating units.