由来生物
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
品質水準
フォーム
powder
光学活性
[α]/D 199°
分子量
average mol wt 15,000-30,000
色
white
溶解性
water: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
SMILES記法
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI Key
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
調製ノート
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D4626-100G:
D4626-VAR:
D4626-BULK:
D4626-50G:
D4626-1KG:
D4626-500G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Dmitri Simberg(米国コロラド大学アンシュッツメディカルキャンパス)が、薬物送達で使用されるナノ粒子の合成のためのデキストランとデキストリンの使用について説明します。
プロトコル
Dextran polymer details: composed mainly of alpha-D-(1-6) linkages with varied branch lengths.