安全性情報
31388
Sigma-Aldrich
デキストラン Leuconostoc)spp.由来
Mr ~6,000
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H10O5)n
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
由来生物
(Leuconostoc spp)
品質水準
フォーム
powder
分子量
Mr ~6,000
white
mp
483  °C ((901 °F ))
溶解性
water: 1.5 g/10 mL, colorless to faintly yellow
保管温度
room temp
SMILES記法
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI Key
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
デキストランは、D-グルコピラノースからなる細胞外細菌ポリマーです。大部分は、主鎖のα-(1→6)結合と、α-(1→2)、α-(1→3)、α-(1→4)の各数の分岐結合で構成されています。
デキストランは、グルコース単位がα(1→6)結合した直鎖と、α(1→3)結合で生じた分岐で構成されている分岐グルカンです。デキストランのサイズは10,000~150,000 Kdの幅があります。デキストランは、増量剤、安定剤、マトリックス成分、結合プラットフォーム、潤滑剤、および物理的構造要素としての用途に使用されます。低分子量デキストランは、高分子量デキストランと比べて、それらの粘度、凝集および透過特性のためにしばしば好まれます。
アプリケーション
Leuconostoc spp由来デキストランは、以下の用途に使用されています:
  • カゼイン塩の糖化による、グルコースと比較した糖鎖長伸長の影響調査
  • 銀ナノ粒子(AgNP)の特性評価のための、マトリックス支援レーザー脱離イオン化-飛行時間型(MALDI-TOF)質量分析の質量校正
  • 三酸化タングステン(WO3)ナノ粒子のin vivo投与を評価するための非毒性安定剤として
生物化学的/生理学的作用
デキストランは、特に医薬品の血漿増量剤として使用されています。また、食品、医薬品、化学産業で、アジュバント、乳化剤、担体、安定剤としても役立ちます。Sephadexは、タンパク質の分離と精製によく使われる架橋デキストランです。食品産業では、ジャムやアイスクリームの増粘剤としてデキストランを利用することもできます。糖の結晶化を防ぎ、水分の保持力を高めます。これにより、いろいろな食品の風味と外観を保ちます。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範なデキストランを包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
31388-VAR:
31388-100G:
31388-25G:
31388-500G:
31388-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Thomas Rath et al.
Nephron. Clinical practice, 114(1), c81-c88 (2009-11-06)
Intravenous iron supplementation is a basic principle in the therapy of haemodialysis (HD) patients with renal anaemia. In the Iron Dextran in Renal Anaemia (IDIRA) study, we analysed the efficacy of a therapy with low-molecular-weight iron dextran (LMW-ID) in stable
Eugen Sisu et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 20(2), 209-218 (2005-12-15)
A combined methodology for obtaining at the preparative scale and characterization by nanoelectrospray ionization (nanoESI) quadrupole time-of-flight (QTOF) mass spectrometry (MS) and tandem MS (MS/MS) of linear polysaccharides modified at the reducing end is presented. Two polydisperse maltodextrins (1000 and
R J Stenekes et al.
Biomaterials, 22(13), 1891-1898 (2001-06-09)
In this paper, a novel method is presented for the preparation of dextran hydrogels and microspheres, based on crystallization. Although dextrans are known to be well soluble in water, precipitation was observed in concentrated aqueous solutions of low molecular weight
Rohan P Choraghe et al.
Life (Basel, Switzerland), 11(2) (2021-02-13)
At host-pathogen contact sites with Candida albicans, Dectin-1 activates pro-inflammatory signaling, while DC-SIGN promotes adhesion to the fungal surface. We observed that Dectin-1 and DC-SIGN collaborate to enhance capture/retention of C. albicans under fluid shear culture conditions. Therefore, we devised
Molecular Weight Effects on the Miscibility Behavior of Dextran and Maltodextrin with Poly(vinylpyrrolidone).
Van Eerdenbrugh B, Taylor LS.
Pharmaceut. Res., doi: 10-doi: 10 (2012)
資料
Dmitri Simberg(米国コロラド大学アンシュッツメディカルキャンパス)が、薬物送達で使用されるナノ粒子の合成のためのデキストランとデキストリンの使用について説明します。
関連コンテンツ
Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, featuring a linear backbone of α-linked d-glucopyranosyl repeating units.