由来生物
(Leuconostoc mesenteroides)
品質水準
形状
powder
分子量
Mr ~60,000
色
white
mp
483 °C ((901 °F ))
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI Key
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
31397-25G:
31397-VAR:
31397-BULK:
31397-100G:
31397-500G:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, featuring a linear backbone of α-linked d-glucopyranosyl repeating units.