Merck
796-0657
HPLC Analysis of Proteins on Discovery® BIO PolyMA-WAX (Analyte Set #1)
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
詳細
Separated on Discovery® BIO PolyMA-WAX
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Discovery BIO PolyMA-WAX, 5 cm x 4.6 mm, 5 μm particles (59602-U)
mobile phase: [A] 10 mM Tris, pH 8.0 with HCl; [B] 10 mM Tris, 0.5 M NaCl, pH 8.0 with HCl; 5 to 100% B in 15 min. (linear)
flow rate: 0.5 mL/min
detector: UV, 280 nm
injection: 10 μg trypsin inhibitor, 5 μg conalbumin, myoglobin or 10 μg ribonuclease A, 5 μg cytochrome c, a-chymotrypsinogen A
適合性
application for HPLC
アプリケーション
life science and biopharma
アナリシスノート
Discovery BIO PolyMA-SCXとPolyMA-WAXは粒子孔の直径が大きいので、小ペプチド、超巨大タンパク質、タンパク質凝集物に十分にアクセスできます。この図は、18~80 kDaの様々なタンパク質の分離法を示すものです。
法的情報
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Trypsin Inhibitor
Standard
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)