Merck
G4376
Sigma-Aldrich
L-グルタチオン, 酸化型
≥98% (HPLC)
別名:
GSSG, グルタチオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H32N6O12S2
CAS番号:
分子量:
612.63
Beilstein:
1718700
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
溶解性
H2O: soluble
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H32N6O12S2/c21-9(19(35)36)1-3-13(27)25-11(17(33)23-5-15(29)30)7-39-40-8-12(18(34)24-6-16(31)32)26-14(28)4-2-10(22)20(37)38/h9-12H,1-8,21-22H2,(H,23,33)(H,24,34)(H,25,27)(H,26,28)(H,29,30)(H,31,32)(H,35,36)(H,37,38)/t9-,10-,11-,12-/m0/s1
InChI Key
YPZRWBKMTBYPTK-BJDJZHNGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Amino Acid Sequence
Glu-Cys-Gly, Glu-Cys-Gly [Disulfide bridge: 2a-2b]
詳細
バイオ医薬品プロセスに使用するメルクのSAFC®高品質原材料ポートフォリオは、厳密な品質管理手順の適用を受けるとともに、M-Clarityプログラムによって定義される要件に適合するようお客様をサポートするための文書と専門情技術報が付与されます。
M-Clarityプログラム
下流工程で使用する化学薬品の包括的なポートフォリオは、バイオ医薬品メーカーに新旧の治療薬を製造するための高品質な原材料を提供するほか、速やかな市場投入や規制課題の単純化にも役立ちます。
低リスクの用途向けの非GMPグレードから、高リスクの用途向けのIPEC-PQG GMPまで、お客様のあらゆる製造ニーズに対応する製品を取り揃えています。
法的情報
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G4376-10G:
G4376-1G:
G4376-BULK:
G4376-500MG:
G4376-RSAMPLE:
G4376-1KG:
G4376-100G:
G4376-VAR:
G4376-250MG:
G4376-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
N O Kaakoush et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 53(5), 1884-1891 (2009-02-19)
Metronidazole resistance in Helicobacter pylori has been attributed to mutations in rdxA or frxA. Insufficient data correlating RdxA and/or FrxA with the resistant phenotype, and the emergence of resistant strains with no mutations in either rdxA or frxA, indicated that
P Aukrust et al.
Blood, 86(1), 258-267 (1995-07-01)
We investigated the intracellular glutathione redox status in isolated lymphocyte subpopulations and monocytes in patients with human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) infection and in healthy controls. CD4+ lymphocytes from HIV-1-infected patients were primarily characterized by a substantial increase in
P Board et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 15(4), 722-725 (1992-04-01)
The Dubin-Johnson syndrome is manifested by conjugated hyperbilirubinemia and pigment accumulation in hepatocellular lysosomes. The TR-rat model is a phenotypic model of the Dubin-Johnson syndrome and is characterized by defective ATP-dependent transport of a group of nonbile acid organic anions
Roman Kireev et al.
European journal of pharmacology, 701(1-3), 185-193 (2012-12-12)
Fatty livers occur in up to 20% of potential liver donors and increase cellular injury during the ischemia/reperfusion phase, so any intervention that could enable a better outcome of grafts for liver transplantation would be very useful. The effect of
Patrick M McNutt et al.
Science translational medicine, 13(575) (2021-01-08)
Botulism is caused by a potent neurotoxin that blocks neuromuscular transmission, resulting in death by asphyxiation. Currently, the therapeutic options are limited and there is no antidote. Here, we harness the structural and trafficking properties of an atoxic derivative of