Merck
G0903
Sigma-Aldrich
γ-Glu-Cys
≥80% (HPLC), suitable for ligand binding assays
別名:
γ-L-グルタミル-L-システイン, des-Gly-グルタチオン還元型
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H14N2O5S
CAS番号:
分子量:
250.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
product name
γ-Glu-Cys, ≥80% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥80% (HPLC)
形状
powder
組成
Peptide content, ≥60% elemental analysis
テクニック
ligand binding assay: suitable
white to off-white
保管温度
−20°C
SMILES記法
N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CS)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H14N2O5S/c9-4(7(12)13)1-2-6(11)10-5(3-16)8(14)15/h4-5,16H,1-3,9H2,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)/t4-,5-/m0/s1
InChI Key
RITKHVBHSGLULN-WHFBIAKZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Amino Acid Sequence
Glu-Cys
アプリケーション
γ-Glu-Cysは、グルタチオン合成酵素の活性部位及び動態の研究に使用されます。また、シロイヌナズナ組織からの低分子量チオールの抽出及び定量に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
γ-L-グルタミル-L-システイン(γ-Glu-Cys)は、グルタチオン合成酵素によるL-グルタチオン生合成に使用される基質です。γ-Glu-Cysは、グルタチオンのCys-Glyペプチド結合切断によって生成します。また、システインに富むチオール反応性ペプチドであるフィトケラチン生成に必須です。
物理的形状
凍結乾燥品 (0.1% TFA)。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
G0903-25MG:
G0903-5MG:
G0903-100MG:
G0903-BULK:
G0903-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
T Hara et al.
Protein engineering, 8(7), 711-716 (1995-07-01)
Lys18, Arg86, Asn283, Ser286, Thr288 and Glu292 of glutathione synthetase from Escherichia coli B are presumed to be highly concerned with the substrate, gamma-L-glutamyl-L-cysteine (gamma-Glu-Cys), binding by X-ray crystallography and affinity labeling studies. Using site-directed mutagenesis, we investigated functional roles
Helmut Schweikl et al.
Dental materials : official publication of the Academy of Dental Materials, 37(1), 175-190 (2020-12-12)
The release of inflammatory cytokines from antigen-stimulated cells of the immune system is inhibited by resin monomers such as 2-hydroxyethyl methacrylate (HEMA). Although the formation of oxidative stress in cells exposed to HEMA is firmly established, the mechanism behind the
A Andersson et al.
Clinical chemistry, 38(7), 1311-1315 (1992-07-01)
The concentration of free and total homocysteine in plasma increases in time if blood is stored uncentrifuged after sampling. The increase is temperature dependent and the maximal increase in total plasma homocysteine at 37 degrees C was 3.0 mumol.L-1.h-1. Even
Naser A. Anjum, Sarvajeet Singh Gill, Ritu Gill
Plant Adaptation to Environmental Change: Significance of Amino Acids and their Derivatives (2014)
Chava B Pocernich et al.
Biochimica et biophysica acta, 1822(5), 625-630 (2011-10-22)
Oxidative stress has been associated with the onset and progression of mild cognitive impairment (MCI) and Alzheimer disease (AD). AD and MCI brain and plasma display extensive oxidative stress as indexed by protein oxidation, lipid peroxidation, free radical formation, DNA