Merck
C0166
Sigma-Aldrich
Cys-Gly
≥85% (TLC), suitable fo HPLC
別名:
L-cysteinyl-glycine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H10N2O3S
CAS番号:
分子量:
178.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
product name
Cys-Gly, ≥85% (TLC)
品質水準
アッセイ
≥85% (TLC)
形状
solid
テクニック
HPLC: suitable
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC(CS)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3S/c6-3(2-11)5(10)7-1-4(8)9/h3,11H,1-2,6H2,(H,7,10)(H,8,9)
InChI Key
ZUKPVRWZDMRIEO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジペプチドであるCys-Gly はグルタチオンの異化副生物です。
アプリケーション
Cys-Gly は、UV-可視ダイオードアレイ検出器(RPLC-DAD)とオンラインで連続的に結合された逆相クロマトグラフィの較正のためのp-ヒドロキシ水銀ベンゾエート(PHMB)による誘導体化に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
Cys - Gly はニューロンにおけるグルタチオン生合成の前駆体です。遷移金属イオンの存在下での反応性酸素種の生成に有利に働きます。標準的レベルのcys - glyは正常な細胞機能に不可欠です。
L-システイン-L-グリシン(Cys-Gly)はグルタチオンのホメオスタシスに関する研究で使用されます。Cys-Gly はチオールホメオスターシス、酸化ストレスおよび金属管理の分野での研究に重要な分子です。
その他情報
グルタチオン断片
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C0166-BULK:
C0166-VAR:
C0166-250MG:
C0166-25MG:
C0166-100MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Werner Siems et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 503(2), 248-252 (2010-09-02)
Intracellular metabolism of 4-hydroxy-2-nonenal (HNE), a major product and mediator of oxidative stress and inflammation, is analyzed in resting and fMLP-stimulated human polymorphonuclear leukocytes (PMNL), where this compound is generated during activation of the respiratory burst. HNE consumption rate in
Synthesis of the antioxidant glutathione in neurons: supply by astrocytes of CysGly as precursor for neuronal glutathione
Dringen R, et al.
The Journal of Neuroscience, 19(2), 562-569 (1999)
Sara Trevisan et al.
Physiologia plantarum, 166(3), 794-811 (2018-09-22)
Nitrogen (N) is an indispensable nutrient for crops but its availability in agricultural soils is subject to considerable fluctuation. Plants have developed plastic responses to external N fluctuations in order to optimise their development. The coordinated action of nitric oxide
Rafał Głowacki et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 877(28), 3400-3404 (2009-06-30)
A fully automated HPLC method for the simultaneous determination of total thiols in plasma samples has been developed. The method involves reductive conversion of disulfides to their reduced counterparts with the use of tris(2-carboxyethyl)phosphine. After reduction the newly formed sulfhydryl
Sandra Osburn et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 23(6), 1019-1023 (2012-03-01)
The radical cations of Cys-Gly and Gly-Cys were studied using ion-molecule reactions (IMR), infrared multiple-photon dissociation (IRMPD) spectroscopy, and density functional theory (DFT) calculations. Homolytic cleavage of the S-NO bond of nitrosylated precursors generated radical cations with the radical site