Merck
G7126
Sigma-Aldrich
グリシン
≥99% (HPLC), suitable for western blotting, ReagentPlus®
別名:
アミノエタン酸, アミノ酢酸, グリココール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2CH2COOH
CAS番号:
分子量:
75.07
Beilstein:
635782
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
product name
グリシン, ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99% (HPLC)
形状
powder
テクニック
western blot: suitable
不純物
≤0.01% Ammonia
損失
≤0.2% loss on drying
white to off-white
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 200 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
微量陽イオン
≤0.01% (Ammonia (NH3))
官能基
amine
carboxylic acid
保管温度
room temp
SMILES記法
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChI Key
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グリシンはタンパク質を構成するアミノ酸であり、生化学および生理学の分野でさまざまな役割を果たします。この非必須無極性糖原性アミノ酸は中枢神経系で抑制性の神経伝達物質として機能するだけでなく、グルタミン酸塩との併用によりNMDA受容体のコアゴニストとしても機能します。前駆体としてのグリシンは種々の高分子の構成成分として機能し、細胞プロセスにおいて重要な役割を果たします。
この極めて重要な生物学的機能に加えて、グリシンはさまざまな研究用途で優れた多用途性を発揮します。生化学的試薬として使用できることから、数多くのアッセイや手法にとって極めて有用です。その優れた緩衝能力により、SDS-PAGEやウェスタンブロッティングなどのタンパク質分析法、クロマトグラフィー、および細胞培養において重要な役割を果たすことができます。グリシンは双性イオン性のため、一定範囲のpH値全体を有効に緩衝できます。免疫学的研究では、ウェスタンブロッティングやその他の手法に用いるバッファーの調製に広く使用されています。また、種々の酵素に対して適合性を示すため、乳酸塩測定などの酵素アッセイに有用です。さらに、グリシンは、タンパク質安定化、pH調節、および酵素反応に用いるバッファー製剤にも役立ちます。
グリシンは非キラルアミノ酸です。グリシンはpIが6.7の分子であり、この値はポリアクリルアミドゲルにおける濃縮領域のpH値と類似しています。これは、低い移動度、疎水性という利点を有し、タンパク質とは会合しません。
アプリケーション
  • グリシンは、ウエスタンブロッティング処理時に転写緩衡液に添加されています。
  • これは、MTT (3-[4,5-ジメチルチアゾール-2-イル]-2,5 ジフェニルテトラゾリウムブロミド)細胞毒性アッセイにおいてホルマザン結晶の溶解用に調製される溶液中に使用されています。
  • また、ラット好塩基球性白血病(RBL)アッセイを終わらせる際に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
グリシンは、中枢神経系における抑制性神経伝達物質であり、NMDA(N-メチル-D-アスパラギン酸)受容体のアロステリック調因子として働きます。運動データと感覚データの処理に関与し、それによって運動、視覚および聴覚を制御します。
脊髄における抑制性神経伝達物質であり、NMDAレセプターのアロステリック調節因子です。
特徴および利点
  • 細胞生物学および生化学の研究に適している
  • 多数の研究用途に適した高品質化合物
その他情報
メルクのさまざまな生化学物質製品に関する詳細な情報をお求めの場合は、このフォームに入力してください。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G7126-CH:
G7126-6X500G:4548173198248
G7126-10MG-KC:
G7126-5KG:4548173198231
G7126-BULK:
G7126-1KG:4548173198200
G7126-1G:4548173198194
G7126-PM:
G7126-10MG:4548173332666
G7126-25KG:4548173198217
G7126-1G-KC:
G7126-500G:4548173198224
G7126-100G:4548173198187
G7126-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Assessment of the sensitizing potential of processed peanut proteins in Brown Norway rats: roasting does not enhance allergenicity.
Kroghsbo S et al.
PLoS ONE, 9, e96475-e96475 (2014)
A functional study on the migration of human monocytes to human leukemic cell lines and the role of monocyte chemoattractant protein-1.
Legdeur MC et al.
Leukemia, 11, 1904-1904 (1997)
Amino Acids, Peptides and Proteins in Organic Chemistry (2013)
Westermeier R
Electrophoresis in Practice: A Guide to Methods and Applications of DNA and Protein Separations (2016)
Formalin-inactivated bovine RSV vaccine enhances a Th2 mediated immune response in infected cattle.
Kalina WV et al.
Vaccine, 22, 1465-1465 (2004)
資料
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.
プロトコル
Derived from procedure SSPHYT02. Includes template updates to current SOP specifications and incorporation of notes into the procedure.
Measure luciferase activity using a luminometer assay detecting light emission, with applications in ATP detection and genetic function reporting.
To measure 5′-nucleotidase activity, this procedure uses adenosine 5’-monophosphate and a color reagent to create a standard curve for determining the micromoles of phosphorus liberated.
Objective: To standardize a procedure for the enzymatic assay of β-Glucuronidase.
すべて表示