認証
USP/NF
reag. Ph. Eur.
品質水準
グレード
puriss. p.a.
アッセイ
99.7-101% (calc. to the dried substance)
フォーム
crystalline powder
テクニック
IR spectroscopy: suitable
不純物
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.02% ammonium (NH4)
≤0.1% water (Karl Fischer)
≤1.0% ninhydrin-positive substances
強熱残分
≤0.05% (as SO4)
損失
≤0.5% loss on drying, 105°C, 2 h
pH
5.9-6.4 (20 °C, 5%)
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤30 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
微量陽イオン
Fe: ≤5 mg/kg
適合性
in accordance for identity (IR)
官能基
amine
carboxylic acid
SMILES記法
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChI Key
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
rat ... Grin2a(24409)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- A reactant in the natural soil clay-catalyzed cleavage and polycondensation with pyrogallol.
- A catalyst in the Knoevenagel reaction between aryl aldehydes and malononitrile to form a C=C bond.
- A reagent in the metal-free synthesis of biaryls from aryl sulfoxides and sulfonanilides via sigmatropic rearrangement.
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
33226-1.5KG:
33226-50KG:
33226-6X250G:
33226-1KG:
33226-250G:
33226-VAR:
33226-6X1KG:
33226S-25KG:
33226-BULK:
33226-6X100G:
33226-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック