安全性情報
G5418
Sigma-Aldrich
グリシンバッファー 溶液
0.6 M
別名:
グリシン塩酸緩衝液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161700
eCl@ss:
32160406
NACRES:
NA.25
品質水準
形状
liquid
pH
9.2 (25 °C)
保管温度
2-8°C
詳細
グリシンは増量緩衝液として使用されます。低濃度のグリシンは、溶液のpH低下を防ぎます。また、無定形状態にあるタンパク質を安定化させます。
アプリケーション
グリシン緩衝液は、体腔液、腎抽出物および魚類心臓灌流液由来の乳酸デヒドロゲナーゼを使用して乳酸の酵素的測定を行うためのアッセイ緩衝液に使用されます。
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Glycine .6 M
  • Hydrazine .5 M
  • Chloroform .0375 %
アプリケーション
酵素
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
G5418PROC:
G5418-PH:
G5418-BULK:
G5418-VAR:
G5418-100ML:4548173964836
G5418-100ML-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Effects of ageing on metabolite and oxidant concentrations in different regions of rat kidney under normal and stress conditions
Thiab NR, et al.
Molecular and Cellular Biochemistry, 408(1-2), 55-61 (2015)
Low levels of extracellular glucose limit cardiac anaerobic metabolism in some species of fish
Clow KA, et al.
The Journal of Experimental Biology, 220(16), 2970-2979 (2017)
Vanadium accumulation in ascidian coelomic cells is associated with enhanced pentose phosphate pathway capacity but not overall aerobic or anaerobic metabolism
Treberg JR, et al.
Comparative Biochemistry and Physiology. Part B, Biochemistry & Molecular Biology, 161(4), 323-330 (2012)
Kathy A Clow et al.
The Journal of experimental biology, 220(Pt 16), 2970-2979 (2017-06-10)
There is a wide interspecific range in plasma glucose levels in teleosts from less than 0.5 to greater than 10 mmol l
Effect of glycine on pH changes and protein stability during freeze-thawing in phosphate buffer systems
Pikal-Cleland KA, et al.
Journal of Pharmaceutical Sciences, 91(9), 1969-1979 (2002)