Merck
1.04169
Sigma-Aldrich
グリシン
buffer substance for electrophoresis
別名:
アミノエタン酸, アミノ酢酸, グリココール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2CH2COOH
CAS番号:
分子量:
75.07
Beilstein:
635782
MDL番号:
UNSPSCコード:
41105305
EC Index Number:
200-272-2
NACRES:
NC.01
アッセイ:
≥99.7% (perchloric acid titration)
テクニック:
electrophoresis: suitable
蒸気圧:
0.0000171 Pa ( 25 °C)
蒸気圧
0.0000171 Pa ( 25 °C)
アッセイ
≥99.7% (perchloric acid titration)
フォーム
solid
有効性
7930 mg/kg LD50, oral (Rat)
テクニック
electrophoresis: suitable
pH
5.9-6.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
溶解性
soluble 250 g/L
密度
1.161 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
920 kg/m3
保管温度
15-25°C
SMILES記法
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChI Key
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
脊髄における抑制性神経伝達物質であり、NMDAレセプターのアロステリック調節因子です。
アナリシスノート
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99.7 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.003 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.02 %
Foreign amino acids: ≤ 0.1 %
Other ninhydrine positive substances: ≤ 0.1 %
Suitability (as buffer substance for electrophoresis): passes test
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
グリシン
SAFC
G5417
グリシン
グリシン
Millipore
3570
グリシン
グリシン BioXtra, ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
G7403
グリシン
グリシン certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
76524
グリシン
資料
SDS-PAGE(ドデシル硫酸ナトリウム-ポリアクリルアミドゲル電気泳動)用のサンプルの調製および電気泳動条件の最適化の際に生じる課題と、その考えられる原因および対応策を示します。
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.