Merck
1.02444
Supelco
クロロホルム
for liquid chromatography LiChrosolv®
別名:
トリクロロメタン, 三塩化メチリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CHCl3
CAS番号:
分子量:
119.38
Beilstein:
1731042
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
EC Index Number:
200-663-8
NACRES:
NA.03
アッセイ:
≥99.8% (GC)
テクニック:
HPLC: suitable
bp:
60.5-61.5 °C (lit.)
蒸気圧:
160 mmHg ( 20 °C)
蒸気密度
4.1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
160 mmHg ( 20 °C)
製品種目
LiChrosolv®
グレード
isocratic
アッセイ
≥99.8% (GC)
フォーム
liquid
有効性
695 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3980 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.01% Water
蒸発残留物質
≤5.0 mg/L
透過率
255 nm, ≥70%
260 nm, ≥85%
300 nm, ≥98%
屈折率
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
溶解性
8 g/L
密度
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI Key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Preparation and application of stimuli-responsive PET TeMs: Utilizes RAFT graft block copolymerisation of styrene and acrylic acid for the separation of water-oil emulsions, demonstrating the adaptation of chloroform in enhancing polymer properties for environmental applications (Muslimova et al., 2024).
  • Effect of Stool Sampling on a Routine Clinical Method: Describes the use of chloroform in gas chromatography-mass spectrometry for the quantification of short-chain fatty acids in stool samples, highlighting its importance in clinical diagnostics (Mahdi et al., 2024).
  • Improved lipid analysis using a 2D-LC-MS system: Discusses a novel injection procedure involving chloroform for enhanced lipid profiling, showcasing its critical role in advanced biochemical analysis (Pánczél et al., 2024).
  • Ecological Risk Assessment of Three Pesticide Additives in Soil: Addresses the application of chloroform in the remediation of contaminated soils, emphasizing its utility in environmental toxicology and soil science (Li et al., 2024).
調製ノート
Product filtered through a 0.2 μm filter
その他情報
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
法的情報
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
AR11024444000:
1024444004:
CO1C1024444000:
1024449010:
1024441000:
1024444000:
1024442500:
1024440000:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4