product name
還元型グルタチオンエチルエステル, ≥90% (TLC)
品質水準
アッセイ
≥90% (TLC)
形状
powder
色
white to off-white
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCOC(=O)CNC(=O)[C@H](CS)NC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C12H21N3O6S/c1-2-21-10(17)5-14-11(18)8(6-22)15-9(16)4-3-7(13)12(19)20/h7-8,22H,2-6,13H2,1H3,(H,14,18)(H,15,16)(H,19,20)/t7-,8-/m0/s1
InChI Key
JKRODHBGNBKZLE-YUMQZZPRSA-N
Amino Acid Sequence
Glu-Cys-Gly-OEt
アプリケーション
グルタチオン還元エチルエステルは以下の用途に用いられています:
- マウス線維芽細胞L929細胞の細胞内グルタチオン濃度の増加に ハスノハカズラ(
- Spodoptera frugiperda 、Sf9)細胞の培地サプリメントとして
- 脊髄損傷後の脂質過酸化に対する自身の作用の評価に
生物化学的/生理学的作用
グルタチオン還元エチルエステルはメランA細胞のチロシナーゼ活性を阻害してメラニン合成を阻害します。その抗メラニン機能により、過色素沈着性皮膚疾患を治療できる可能性があります。膵島単離中のGEE補充は、活性酸素種の産生およびアポトーシスを減少させます。
還元グルタチオンエチルエステル (GSH-MEE) は、GSHの膜/脂質透過性誘導体であり、システインおよび/またはGSHが枯渇した細胞へのGSH供給を部分的に補うために使用することができます。GSH-MEEは細胞内エステラーゼによって加水分解されてGSHを放出するので、細胞内GSH濃度が上昇します。動物細胞におけるアセトアミノフェンの毒性影響を防止します。ヒトのリンパ球様細胞および皮膚線維芽細胞を、放射線によって生じた損傷から保護します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G1404-BULK:
G1404-100MG:
G1404-VAR:
G1404-25MG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Toxicology and applied pharmacology, 244(3), 354-365 (2010-02-11)
A novel in vitro model to investigate time-dependent and concentration-dependent responses in blood cells and hemolytic events is studied for rat, dog, and human tissues. Whole blood is co-cultured with a precision-cut liver slice. Methimazole (MMI) was selected as a
Glutathione ethyl ester supplementation during pancreatic islet isolation improves viability and transplant outcomes in a murine marginal islet mass model
Testing, 8(2), e55288-e55288 (2013)
The glutathione derivative, GSH monoethyl ester, may effectively whiten skin but GSH does not
International Journal of Molecular Sciences, 17(5), 629-629 (2016)
Cytotoxic effects induced by oxidative stress in cultured mammalian cells and protection provided by Hsp27 expression
Methods, 35(2), 126-138 (2005)
Reticular dysgenesis-associated AK2 protects hematopoietic stem and progenitor cell development from oxidative stress.
The Journal of Experimental Medicine, 212(8), 1185-1202 (2015)