製品名
Glutathione Monoethyl Ester, Cell-permeable derivative of glutathione (GSH) that undergoes hydrolysis by intracellular esterases to release GSH.
品質水準
アッセイ
>90% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
色
white
溶解性
water: 50 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
SC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(=O)O)C(=O)NCC(=O)OCC
InChI
1S/C12H21N3O6S/c1-2-21-10(17)5-14-11(18)8(6-22)15-9(16)4-3-7(13)12(19)20/h7-8,22H,2-6,13H2,1H3,(H,14,18)(H,15,16)(H,19,20)/t7-,8-/m0/s1
InChI Key
JKRODHBGNBKZLE-YUMQZZPRSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
Effective transport of GSH-MEE
包装
警告
再構成
その他情報
Martensson, J., et al. 1993. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 90, 317.
Anderson, M.E., and Meister, A. 1989. Anal. Biochem. 183, 16.
Anderson, M.E., et al. 1985. Arch. Biochem. Biophys. 239, 538.
Wellner, V.P., et al. 1984. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 81, 4732.
Puri, R.N., and Meister, A. 1983. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 80, 5258.
WGK
WGK 1
Jan Code
353905-50MG:
353905-0MG:
353905-30GM:
353905-MG:
試験成績書(COA)