Merck
A7250
Sigma-Aldrich
N-アセチル-L-システイン
≥99% (TLC)
別名:
LNAC, NAC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HSCH2CH(NHCOCH3)CO2H
CAS番号:
分子量:
163.19
Beilstein:
1724426
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
製品名
N-アセチル-L-システイン, Sigma Grade, ≥99% (TLC), powder
グレード
Sigma Grade
品質水準
アッセイ
≥99% (TLC)
フォーム
powder
white to off-white
mp
106-108 °C (lit.)
溶解性
H2O: 100 mg/mL (with heating)
アプリケーション
cell analysis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t4-/m0/s1
InChI Key
PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
N-アセチル-L-システインは、Saccharomyces cerevisiaeにおける、酸素依存的なヒドロキシ尿素感受性の阻害に使用されています。また、C2C12マウス筋芽細胞の処理のための抗酸化剤としても使用されています。
生物化学的/生理学的作用
抗酸化物質であり、粘液溶解薬でもあります。細胞内のフリーラジカルスカベンジャー蓄積量を増加させます。神経細胞のアポトーシスを防止する性質が報告されていますが、平滑筋細胞ではアポトーシスを誘導します。HIVの複製を阻害します。ミクロソームのグルタチオントランスフェラーゼの基質です。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A7250-BULK:
A7250-25G:
A7250-50G:
A7250-100G:
A7250-VAR:
A7250-500G:
A7250-5G:
A7250-1KG:
A7250-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Loss of SOD1 and LYS7 Sensitizes Saccharomyces cerevisiae to Hydroxyurea and DNA Damage Agents and Downregulates MEC1 Pathway Effectors?
Carole D. Carter
Journal of Virology, 25(23), 10273-10285 (2005)
Low levels of lipopolysaccharide modulate mitochondrial oxygen consumption in skeletal muscle
Madlyn I. Frisard
Metabolism and Disease, 64(3), 416-427 (2015)
Carolina Martinez Romão et al.
Life sciences, 231, 116544-116544 (2019-06-11)
To investigate the effect of long-term N-acetyl-l-cysteine (NAC) treatment in Wistar rats subjected to renal ischemia and reperfusion (IR) and a chronic high‑sodium diet (HSD). Adult male Wistar rats received an HSD (8.0% NaCl) or a normal‑sodium diet (NSD; 1.3%
Suzanne M Cloonan et al.
Journal of medicinal chemistry, 58(11), 4494-4505 (2015-05-12)
Ruthenium polypyridyl complexes show great promise as new photodynamic therapy (PDT) agents. However, a lack of detailed understanding of their mode of action in cells poses a challenge to their development. We have designed a new Ru(II) PDT candidate that
Michael Berk et al.
Trends in pharmacological sciences, 34(3), 167-177 (2013-02-02)
N-Acetylcysteine (NAC) targets a diverse array of factors germane to the pathophysiology of multiple neuropsychiatric disorders including glutamatergic transmission, the antioxidant glutathione, neurotrophins, apoptosis, mitochondrial function, and inflammatory pathways. This review summarises the areas where the mechanisms of action of
資料
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
Chromatograms
application for HPLC