同位体純度
≥97 atom % 13C
≥97 atom % 15N
アッセイ
≥95% (CP)
フォーム
crystals
テクニック
protein expression: suitable
質量シフト
M+4
保管温度
2-8°C
SMILES記法
S[13CH2][13C@H]([15NH]C(C)=O)[13C](O)=O
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
901908-VAR:
901908-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック