認証
tested according to BP
tested according to Ph. Eur.
tested according to USP
品質水準
法規制遵守
tested according to FCC
アッセイ
99.0-101.0%
フォーム
crystals
品質
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC
反応適合性
reagent type: chelator
不純物
residual solvents, complies
≤0.001% cyanide (CN)
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.1% nitrilotriacetic acid (HPLC) (HPLC)
損失
8.7-11.4% loss on drying, 200 °C, 3 h
pH
4-5 (20 °C, 5%)
mp
248 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: soluble 100 g/L at 20 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤1 mg/kg
Ca:, in accordance
Fe: ≤10 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
SMILES記法
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI Key
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
同等製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
27285-6X1KG-R:
27285-VAR-R:
27285-25KG-H:
27285-BULK-R:
27285-500G-R:
27285-25KG-R:
27285-1KG-R:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
LC/LC-MS method identifies 8 aminoglycosides in pork using Discovery® DSC-18 SPE and Ascentis® Express C18 UHPLC, per Chinese standards.