アッセイ
≥98.0% (KT)
形状
powder
mp
250 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: soluble 0.4 g/L at 20 °C
官能基
amine
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
InChI Key
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
エチレンジアミン四酢酸(EDTA, N,N,N',N'-エチレンジアミン四酢酸)はキレート剤です。これは希土類金属イオンと錯体を形成し、これらの錯体の安定度定数が評価されています。N2O-およびN2O-O2-飽和溶液中でパルス放射線分解により生成されたヒドロキシルラジカルは、EDTAと反応します。この反応の吸収スペクトルを記録し、275および480 nmで最大値が観察されました。EDTAはCd(II)の優れたリガンドであり、安定したCd-EDTA錯体を形成します。Cd-EDTA錯体の113Cd NMR研究が報告されています。
アプリケーション
エチレンジアミン四酢酸(EDTA)は、マイクロタイタープレートアッセイに使用される場合があります。このアッセイでは、Listeria monocytogenes、Escherichia coli(大腸菌)、Salmonella enteritidisおよびPseudomonas fluorescens株に対するEDTAまたはラクトフェリンとナイシン、リゾチームまたはモノラウリンの間の相互作用が調べられました。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
03620-50G:
03620-6X1KG:
03620-VAR:
03620-1KG:
03620-BULK:
03620-250G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
International journal of food microbiology, 90(1), 63-74 (2003-12-16)
A microtiter plate assay was employed to systematically assess the interaction between ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) or lactoferrin and nisin, lysozyme, or monolaurin against strains of Listeria monocytogenes, Escherichia coli, Salmonella enteritidis, and Pseudomonas fluorescens. Low levels of EDTA acted synergistically
The stability of the rare earth complexes with ethylenediaminetetraacetic acid.
Journal of the American Chemical Society, 75(17), 4196-4201 (1953)
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 3, 509-514 (1998)
Cadmium-113 nuclear magnetic resonance studies of cadmium-ethylenediaminetetraacetic acid complexes.
Journal of the American Chemical Society, 103(13), 3659-3666 (1981)
Journal of medicinal chemistry, 49(22), 6510-6521 (2006-10-27)
There has been much interest in the development of iron (Fe) chelators for the treatment of cancer. We developed a series of di-2-pyridyl ketone thiosemicarbazone (HDpT) ligands which show marked and selective antitumor activity in vitro and in vivo. In