product name
N-アセチル-L-システイン, BioXtra, ≥99% (TLC)
製品種目
BioXtra
品質水準
アッセイ
≥99% (TLC)
形状
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤0.002% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
強熱残分
≤0.5%
色
white to off-white
mp
106-108 °C (lit.)
溶解性
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.1%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
アプリケーション
cell analysis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t4-/m0/s1
InChI Key
PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A8199-10G:
A8199-25G:
A8199-100G:
A8199-VAR:
A8199-BULK:
A8199-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Importance and uses of cysteine in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
Chromatograms
application for HPLCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)