Merck
P5780
Sigma-Aldrich
プトレシン 二塩酸塩
powder, BioReagent, suitable for cell culture
別名:
1,4-ジアミノブタン 二塩酸塩, 1,4-ブタンジアミン 二塩酸塩, テトラメチレンジアミン 二塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2(CH2)4NH2 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
161.07
Beilstein:
3906680
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
由来生物
microbial
synthetic
品質水準
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥97% (TLC)
形状
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
mp
280 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 100 mg/mL
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].NCCCCN
InChI
1S/C4H12N2.2ClH/c5-3-1-2-4-6;;/h1-6H2;2*1H
InChI Key
XXWCODXIQWIHQN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
プトレシンは、死組織における脂肪酸代謝の最終産物です。刺激臭のある揮発性のジアミンです。オルニチン脱炭酸酵素の存在下、オルニチンの脱炭酸反応によって合成されます。分子ドッキング実験では、嗅上皮に存在するヒト微量アミン関連受容体(TAAR6およびTAAR8)へのプトレシンの結合が明らかにされています。
アプリケーション
プトレシン二塩酸塩は、マウス神経節、網膜神経節細胞培養そしてオルニチン脱炭酸酵素(ODC)アッセイ用のHCT116大腸癌細胞のためのF-12 + GlutaMax培地中の成分として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
NMDA受容体のポリアミン調節部位に結合し、NMDA誘導電流を増強します。スペルミジンの前駆体です。
プトレシンは、植物におけるストレスマーカーとして利用されます。プトレシンの外部補給は、小麦植物の乾燥ストレスからの克服を助けます。プトレシンは、動物における細胞増殖に欠かせないもので、Arabidopsisの寒冷ストレスにおけるアブシジン酸(ABA)レベルを調節します。また、害虫の誘引剤として機能します。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P5780-5G:
P5780-BULK:
P5780-VAR:
P5780-25G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Putrescine is involved in Arabidopsis freezing tolerance and cold acclimation by regulating abscisic acid levels in response to low temperature
Cuevas JC, et al.
Plant Physiology, 148(2), 1094-1105 (2008)
Polyamines and abiotic stress in plants: a complex relationship1
Minocha R, et al.
Frontiers in Plant Science, 5, 175-175 (2014)
The smell of death: evidence that putrescine elicits threat management mechanisms
Wisman A and Shrira I
Frontiers in Psychology, 6, 1274-1274 (2015)
A new assay for nerve fiber repulsion
Fassold A and Strau RH
Annals of the New York Academy of Sciences, 1193(1), 43-47 (2010)
Identifying human diamine sensors for death related putrescine and cadaverine molecules
Izquierdo C, et al.
PLoS Computational Biology, 14(1), e1005945-e1005945 (2018)