Merck
S2626
Sigma-Aldrich
スペルミジン
≥99% (GC)
別名:
1,8-ジアミノ-4-アザオクタン, N-(3-アミノプロピル)-1,4-ジアミノブタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2(CH2)3NH(CH2)4NH2
CAS番号:
分子量:
145.25
Beilstein:
1698591
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
solid or liquid (clear)
不純物
DNase, none detected
RNase, none detected
protease, none detected
屈折率
n20/D 1.479 (lit.)
mp
22-25 °C
溶解性
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
密度
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
room temp
SMILES記法
NCCCCNCCCN
InChI
1S/C7H19N3/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9/h10H,1-9H2
InChI Key
ATHGHQPFGPMSJY-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
天然の生体分子であるスペルミジンは、抗炎症作用、抗酸化作用、呼吸機能の改善など、幅広い健康効果があることで知られています。生理的 pH において正の電荷を帯びているため、反対の電荷を持つ DNA や RNA と相互作用することができます。食事によるスペルミジンの摂取は、神経変性、代謝疾患、心疾患、および癌のリスクの低減と関連しています。スペルミジン誘発性オートファジーは、脳内のアミロイドβプラークを除去することで、認知機能の低下速度を遅らせることが示されています。スペルミジンを補給することで、ミトコンドリアの代謝と翻訳活性が改善されます。さらに、スペルミジンは癌細胞に細胞自律的な作用を示し、その免疫エフェクター細胞とのコミュニケーションに影響を与え、腫瘍関連抗原の特定と癌細胞死の加速につながります。スペルミジンが媒介するオートファジーは、癌細胞のアポトーシス活性化を抑制し、組織の発達や細胞分化にも関連しています。この天然化合物は、神経保護作用や抗老化作用も認められており、精液のほか、さまざまな植物にも天然に存在しています。
酵素である一酸化窒素シンターゼ(nNOS)は、一酸化窒素の産生に関与しています。
アプリケーション
スペルミジンは、以下の目的で使用されています:
  • 5倍濃縮の転写緩衝液の調製に
  • ラット脳ポリアミンの分析研究における標準としての線虫
  • によるdsRNAの取り込みを増加させるため、他の試薬とともに二本鎖RNAの処理に(185)。
生物化学的/生理学的作用
神経型一酸化窒素合成酵素(nNOS)を阻害します。DNAに結合し沈殿させ、DNA結合タンパク質の精製に使用できます。T4ポリヌクレオチドキナーゼ活性を刺激します。
注意
滅菌が必要な場合は、オ-トクレ-ブではなく、濾過滅菌を行ってください。スペルミジンは経時的に脱アミノ化するので、溶液は凍結保存してください。溶液は用時調製してください。
その他情報
不活化ガスの下で保存してください。空気感受性;強い吸湿性。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
233.6 °F - closed cup
引火点(℃)
112 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
S2626-VAR:
S2626-5G:
S2626-25G:
2550028:
2019232:
S2626-BULK:
S2626-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Spermidine as a promising anticancer agent: Recent advances and newer insights on its molecular mechanisms
Parteek P, et al.
Frontiers in Chemistry, 11, 1164477-1164477 (2023)
In vitro Reconstitution Assay of miRNA Biogenesis by Arabidopsis DCL1.
Wang T
Bio-protocol, 5(8), e1454-e1454 (2015)
Quantitative Detection of Double-Stranded RNA-Mediated Gene Silencing of Parasitism Genes in Heterodera glycines.
Sukno SA
Journal of Nematology, 39(2), 145-152 (2007)
Evidence for the contribution of NOS1 gene polymorphism (rs3782206) to prefrontal function in schizophrenia patients and healthy controls.
Zhang Z
Neuropsychopharmacology, 40(6), 1383-1394 (2015)
Michi Miura et al.
Chromosome research : an international journal on the molecular, supramolecular and evolutionary aspects of chromosome biology, 28(3-4), 381-393 (2020-10-19)
CUT&RUN is a powerful tool to study protein-DNA interactions in vivo. DNA fragments cleaved by the targeted micrococcal nuclease identify the footprints of DNA-binding proteins on the chromatin. We performed CUT&RUN on human lung carcinoma cell line A549 maintained in