Merck
S2501
Sigma-Aldrich
スペルミジン 三塩酸塩
≥98% (TLC)
別名:
N-(3-アミノプロピル)-1,4-ブタンジアミン 三塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2(CH2)3NH(CH2)4NH2 · 3HCl
CAS番号:
分子量:
254.63
Beilstein:
3552356
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
由来生物
microbial
synthetic
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
mp
257-259 °C (lit.)
溶解性
water: 100 mg/mL, clear, colorless
保管温度
room temp
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].Cl[H].NCCCCNCCCN
InChI
1S/C7H19N3.3ClH/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9;;;/h10H,1-9H2;3*1H
InChI Key
LCNBIHVSOPXFMR-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... NOS1(4842)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
一酸化窒素シンターゼ(nNOS)遺伝子はヒト染色体12q24.22に局在化しています。本酵素は一酸化炭素の産生に関与します。
アプリケーション
スペルミジン三塩酸塩は、フーリエ変換赤外分光分析(FTIR)による特性把握とゼータ電位測定に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ニューロンの一酸化窒素シンターゼ(nNOS)を阻害します。DNAに結合して沈降させます。DNA結合タンパク質の精製に使用できる可能性があります。T4ポリヌクレオチド・キナーゼ活性を刺激します。
ニューロンの一酸化窒素シンターゼ(nNOS)を阻害します。DNAに結合して沈降させます。T4ポリヌクレオチド・キナーゼ活性を刺激します。
注意
溶液の滅菌が必要な場合は、オ-トクレ-ブではなくろ過滅菌を行ってください。スペルミジンは経時的に脱アミノ化します。溶液は凍結保存してください。溶液は用時調製してください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
S2501-VAR:
S2501-BULK:
S2501-25G:
S2501-1G:
S2501-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Physical interactions between DNA and sepiolite nanofibers, and potential application for DNA transfer into mammalian cells.
Castro-Smirnov FA
Scientific Reports, 6, 36341-36341 (2016)
Ayesha Kabir et al.
Biochimica et biophysica acta. General subjects, 1864(5), 129557-129557 (2020-02-12)
Polyamines can induce protein aggregation that can be related to the physiology of the cellular function. Polyamines have been implicated in protein aggregation which may lead to neuropathic and non neuropathic amyloidosis. Change in the level of polyamine concentration has
Li Zhu et al.
Molecular psychiatry (2022-06-18)
Methamphetamine (METH) is a widely abused psychostimulant, whose hyper-rewarding property is believed to underlie its addictive effect, but the molecular mechanism regulating this effect remains unclear. We previously reported that decreased expression of a novel microRNA (miRNA), novel-m009C, is implicated
Neuronal Nitric Oxide Synthase (nNOS, NOS1) rs693534 and rs7977109 Variants and Risk for Migraine.
Garcia-Martin E
Headache, 55(9), 1209-1217 (2015)
Stefania D'Adamo et al.
Free radical biology & medicine, 153, 159-172 (2020-04-20)
Oxidative stress (OS) contributes to Osteoarthritis (OA) pathogenesis and its effects are worsened by the impairment of homeostatic mechanisms such as autophagy in OA chondrocytes. Rescue of an efficient autophagic flux could therefore reduce the bulk of damaged molecules, and