Merck
S3256
Sigma-Aldrich
スペルミン
≥97%
別名:
N,N′-ビス(3-アミノプロピル)-1,4-ジアミノブタン, ゲロンチン, ノイリジン, ムスクラミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2(CH2)3NH(CH2)4NH(CH2)3NH2
CAS番号:
分子量:
202.34
Beilstein:
1750791
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
microbial
synthetic
品質水準
詳細
form: solid or semisolid
アッセイ
≥97%
bp
150 °C/5 mmHg (lit.)
mp
28-30 (lit.)
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]N(CCCN)CCCCN([H])CCCN
InChI
1S/C10H26N4/c11-5-3-9-13-7-1-2-8-14-10-4-6-12/h13-14H,1-12H2
InChI Key
PFNFFQXMRSDOHW-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... GRIN2B(2904)
rat ... Grin2a(24409)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
スペルミンはポリアミンのひとつで、フリーラジカルスカベンジャーとして機能します。スペリミンは遺伝子発現、クロマチン安定化を調節し、DNA損傷を防ぎます。スペルミンは、エンドヌクレアーゼ媒介DNA断片化を阻害します。
アプリケーション
スペルミンは次の用途で使用されています:
  • イノシトール)1,4,5-三リン酸受容体(IP3R/グルコース調節タンパク質75(Grp75)/電圧依存性陰イオンチャネル1(VDAC1)/マウス糸球体上皮細胞内のMCUを活性化するミトコンドリアカルシウム単輸送体(MCU)アゴニストとして
  • フィラリア性寄生虫の遺伝子銃形質移入において
  • アデノ関連ウイルス(AAV)の複製のため
生物化学的/生理学的作用
ポリアミン部位におけるNMDAグルタミン酸受容体アゴニスト/アンタゴニスト混合型です。高濃度(1 mM)では神経保護作用が確認されていますが、低濃度では神経毒性が生じます。ストリキニ-ネ非感受性のグリシン部位でアゴニストの効果性を高めます。細胞の増殖や分化に関与しており、神経型一酸化窒素合成酵素(nNOS)を阻害します。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
S3256-25G:
S3256-VAR:
S3256-5G:
S3256-10G:
2019233:
2550029:
S3256-BULK:
S3256-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Brugia malayi: transient transfection by microinjection and particle bombardment
Higazi TB, et al.
Experimental Parasitology, 100(2), 95-102 (2002)
IP 3 R-Grp75-VDAC1-MCU calcium regulation axis antagonists protect podocytes from apoptosis and decrease proteinuria in an Adriamycin nephropathy rat model
Xu H, et al.
BMC Nephrology, 19(1), 140-140 (2018)
H C Ha et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 95(19), 11140-11145 (1998-09-16)
The polyamines are small organic cations that are absolutely required for eukaryotic cell growth. Although their growth requirements are well established, the molecular functions of the polyamines are ill-defined. Oxidative damage to DNA by reactive oxygen species is a continual
Using mammalian GFP reconstitution across synaptic partners (mGRASP) to map synaptic connectivity in the mouse brain.
Feng L, et al.
Nature Protocols, 9(10), 2425-2425 (2014)
H Hosseinkhani et al.
Gene therapy, 11(2), 194-203 (2004-01-09)
Dextran-spermine cationic polysaccharide was prepared by means of reductive amination between oxidized dextran and the natural oligoamine spermine. The formed Schiff-base imine-based conjugate was reduced with borohydride to obtain the stable amine-based conjugate. The transfection efficiency of the synthetic dextran-spermine
資料
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.