アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
solid
光学活性
[α]25/D −124.5°, c = 0.4 in H2O(lit.)
保管条件
desiccated
色
white
溶解性
0.1 M HCl: 23 mg/mL
H2O: 7.3 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.[H][C@]12CCCN(CCC)[C@]1([H])Cc3c[nH]nc3C2
InChI
1S/C13H21N3.ClH/c1-2-5-16-6-3-4-10-7-12-11(8-13(10)16)9-14-15-12;/h9-10,13H,2-8H2,1H3,(H,14,15);1H/t10-,13-;/m1./s1
InChI Key
HJHVRVJTYPKTHX-HTMVYDOJSA-N
遺伝子情報
human ... DRD2(1813) , DRD3(1814)
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
Q102-25MG:
Q102-IP:
Q102-VAR:
Q102-10MG:
Q102-100MG:
Q102-BULK:
Q102-500MG:
試験成績書(COA)