アッセイ
≥97% (GC)
形状
powder
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CN(CCCOc1ccc(Cl)cc1Cl)CC#C
InChI
1S/C13H15Cl2NO.ClH/c1-3-7-16(2)8-4-9-17-13-6-5-11(14)10-12(13)15;/h1,5-6,10H,4,7-9H2,2H3;1H
InChI Key
BBAZDLONIUABKI-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... MAOA(4128)
rat ... Maoa(29253) , Maob(25750)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- MAO-A生化学アッセイで
- ヒト胎盤外植片におけるセロトニン(5-HT)の輸送に対する作用を検討するため
- ヒト前立腺癌細胞に対する作用を検討するため
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M3778-VAR:
M3778-BULK:
M3778-500MG:
M3778-100MG:
M3778-50MG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.
セロトニン(5-ヒドロキシトリプタミン)は、主に次の3つの主要細胞種に存在することがわかっています - i) CNSおよび腸管筋層間神経叢のセロトニン作動性ニューロン、ii) 消化管粘膜の腸クロム親和性細胞、およびiii) 血小板。セロトニンの代謝は、主にミトコンドリア外膜酵素のモノアミンオキシダーゼ(MAO)によって行われ、MAOにはMAO-AとMAO-Bと呼ばれる2種類の分子サブタイプが存在します。