製品名
3-メチル-1-フェニル-2-ピラゾリン-5-オン, 99%
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
powder, crystals or chunks
bp
287 °C/265 mmHg (lit.)
mp
126-128 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC1=NN(C(=O)C1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H10N2O/c1-8-7-10(13)12(11-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
InChI Key
QELUYTUMUWHWMC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- ESI/MALDI-MSによる還元糖検出試薬として。
- キャピラリーゾーン電気泳動による還元単糖およびオリゴ糖の定量感度を改善するため。
- タンジン(Salvia miltiorrhiza)、リグスピラジン塩酸塩、グルコースから成る注射剤の単糖成分をHPLC分析の前にプレカラム誘導体化するため。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M70800-5G:
M70800-VAR:
M70800-BULK:
M70800-25KG:
M70800-100G:
M70800-10KG:
M70800-500G:
資料
Glycans play a key role in protein structure and disease; representation on cell surfaces is the glycome.