Merck
P8013
Sigma-Aldrich
パージリン 塩酸塩
別名:
N-メチル-N-(2-プロピニル)ベンジルアミン 塩酸塩, N-メチル-N-プロパルギルベンジルアミン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2N(CH3)CH2C≡CH·HCl
CAS番号:
分子量:
195.69
Beilstein:
3699487
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
98% (TLC)
フォーム
powder or crystals
mp
160-163 °C (lit.)
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl[H].CN(CC#C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H13N.ClH/c1-3-9-12(2)10-11-7-5-4-6-8-11;/h1,4-8H,9-10H2,2H3;1H
InChI Key
BCXCABRDBBWWGY-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
パルギリン塩酸塩は、以下の用途に使用されています:
  • さまざまな阻害剤がトレーニングに影響を及ぼすかどうかを調べることを目的に、単球を処理するヒストンデメチラーゼ阻害剤として
  • 実験ラットを用いてドーパミン作動性ニューロン(DA)への取り込みを最大にするために
  • S sclerotiorumの菌核の髄組織の変色に及ぼすその作用の研究に
生物化学的/生理学的作用
パルギリン塩酸塩はヒストンデメチラーゼ阻害剤として役立ちます。パルギリン塩酸塩は抗高血圧作用を有します。
選択的MAO-Bインヒビタ-です。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P8013-BULK:
P8013-500MG:
P8013-VAR:
P8013-5G:
P8013-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Trained immunity or tolerance: opposing functional programs induced in human monocytes after engagement of various pattern recognition receptors
Ifrim DC, et al.
Clinical and Vaccine Immunology : CVI, 21(4), 534-545 (2014)
Biochemical Pathway for the Formation of Abnormal Sclerotia of Sclerotinia sclerotiorum
Huang HC and Yeung JM
Plant Pathology, 11(1), 2-2 (2002)
Resonant antidromic cortical circuit activation as a consequence of high-frequency subthalamic deep-brain stimulation
Li S, et al.
Journal of Neurophysiology, 98(6), 3525-3537 (2007)
An update on antidepressant toxicity: an evolution of unique toxicities to master
Liebelt EL
Clinical Pediatric Emergency Medicine, 9(1), 24-34 (2008)
Erica P Cai et al.
Nature metabolism, 2(9), 934-945 (2020-07-29)
Type 1 diabetes (T1D) is caused by the autoimmune destruction of pancreatic beta cells. Pluripotent stem cells can now be differentiated into beta cells, thus raising the prospect of a cell replacement therapy for T1D. However, autoimmunity would rapidly destroy