安全性情報
SML0583
Sigma-Aldrich
フェロスタチン-1
≥95% (HPLC), powder, non-apoptotic cell death inhibitor
別名:
3-アミノ-4-シクロヘキシルアミノ安息香酸エチルエステル;
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H22N2O2
CAS番号:
分子量:
262.35
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
フェロスタチン-1, ≥95% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
powder
, faint purple to brown
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C15H22N2O2/c1-2-19-15(18)11-8-9-14(13(16)10-11)17-12-6-4-3-5-7-12/h8-10,12,17H,2-7,16H2,1H3
InChI Key
UJHBVMHOBZBWMX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
フェロスタチン-1 は細胞死プロファイルへの阻害効果の同定に使用されます。
生物化学的/生理学的作用
フェロスタチン-1 は、エラスチン関連フェロトーシスにより誘発される非アポトーシス性細胞死の強力な阻害剤です。フェロスタチン-1 は、がん細胞におけるフェロトーシス性細胞死および器官型ラット脳片におけるグルタミン酸誘発毒性を防ぎます。フェロスタチン-1 は脂溶性 ROS を制御すると考えられます。
フェロスタチン-1 は活性ラジカル捕捉抗酸化剤であり、ペルオキシラジカルを捕捉するためフェロトーシスの強力な阻害剤となります。フェロトーシスは制御された壊死であると考えられており、アポトーシスおよびオートファジーとは異なります。フェロスタチン-1 はハンチントン病に対する予防効果を示すことが知られており、細胞モデルではグルタミン酸塩により誘発される神経毒性も防ぎます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0583-VAR:
SML0583-5MG:
SML0583-25MG:
SML0583-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
On the mechanism of cytoprotection by ferrostatin-1 and liproxstatin-1 and the role of lipid peroxidation in ferroptotic cell death.
Zilka O, et al.
ACS central science, 3(3), 232-243 (2017)
Salinomycin kills cancer stem cells by sequestering iron in lysosomes.
Mai T T, et al.
Nature Chemistry, 9(10), 1025-1025 (2017)
The neuroprotective role of ferrostatin-1 under rotenone-induced oxidative stress in dopaminergic neuroblastoma cells.
Kabiraj P, et al.
The Protein Journal, 34(5), 349-358 (2015)
Rachel P L van Swelm et al.
Cell death & disease, 9(5), 550-550 (2018-05-12)
Hemoglobinuria is associated with kidney injury in various hemolytic pathologies. Currently, there is no treatment available and its pathophysiology is not completely understood. Here we studied the potential detrimental effects of hemoglobin (Hb) exposure to the distal nephron (DN). Involvement
Farhan Basit et al.
Cell death & disease, 8(3), e2716-e2716 (2017-03-31)
Inhibition of complex I (CI) of the mitochondrial respiratory chain by BAY 87-2243 ('BAY') triggers death of BRAFV600E melanoma cell lines and inhibits in vivo tumor growth. Here we studied the mechanism by which this inhibition induces melanoma cell death.