アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated
色
off-white
溶解性
DMSO: 9 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
FCC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(C)C)C)CC(=O)O
InChI
1S/C21H28FN3O7/c1-12(2)18(25-21(31)32-11-14-7-5-4-6-8-14)20(30)23-13(3)19(29)24-15(9-17(27)28)16(26)10-22/h4-8,12-13,15,18H,9-11H2,1-3H3,(H,23,30)(H,24,29)(H,25,31)(H,27,28)/t13-,15-,18-/m0/s1
InChI Key
SUUHZYLYARUNIA-YEWWUXTCSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
警告
WGK
WGK 1
Jan Code
219007-1MG:
219007-250UG:
219007-MG:
試験成績書(COA)