メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
protein extraction: suitable
アプリケーション
sample preparation
輸送温度
dry ice
アプリケーション
CHEMICON核抽出キット(カタログNo. 2900)は、哺乳類細胞培養または組織サンプルから細胞質および核サンプルを分離するための、簡単で便利な方法を提供します。 この核抽出キットは、ウェスタンブロッティング、電気泳動移動度シフトアッセイ(EMSA)、およびCHEMICON転写因子アッセイ製品に使用するための精製タンパク質の調製に使用できます。
研究専用です。診断にはご使用になれません。
研究専用です。診断にはご使用になれません。
研究カテゴリー
すべて
すべて
構成
細胞質溶解バッファー、10x:-(Part No. 90497)10mLの濃縮溶解バッファー1バイアル脱イオン水で1xに希釈してください。
核抽出バッファー:-(Part No. 90498)50mLの1x 核抽出バッファー1バイアル。
PBSパケット:- (Part No. 60093)1パウチあたり1x PBS溶液1 Lを調製するために十分な乾燥試薬を含むパウチ2個。パケットを脱イオン水で希釈してください。
DTT、1M:- (Part No. 90499)100 μLの1Mジチオスレイトール1バイアル。使用前に、1x 細胞質溶解バッファーおよび1x 核抽出バッファーで最終濃度0.5mMに希釈してください(1:2000)。
プロテアーゼ阻害剤カクテル:- (Part No. 90492)哺乳類細胞および組織抽出バッファーとともに使用するためのDMSO中のプロテアーゼ阻害剤100μLを1バイアル。セリン、システイン、およびアスパラギン酸プロテアーゼならびにアミノペプチダーゼの阻害に幅広い特性を示すプロテアーゼ阻害剤の混合物。4-(2-アミノエチル)ベンゼンスルホニルフッ化物(AEBSF)、ペプスタチンA、E-64、ベスタチン、ロイペプチン、アプロチニンを含有します。金属キレート剤(EDTA、EGTAなど)は含有しません。使用前に、1x 細胞質溶解バッファーおよび1x 核抽出バッファーで1/1000に希釈してください。
界面活性剤、10%:-(Part No. 90500)3mLの10% IGEPAL CA-630(界面活性剤)1バイアル。細胞質溶解バッファーと核抽出バッファーにはすでに界面活性剤が含まれていますが、特定の条件では、より多くの界面活性剤が必要な場合があります。抽出手順を参照してください。
核抽出バッファー:-(Part No. 90498)50mLの1x 核抽出バッファー1バイアル。
PBSパケット:- (Part No. 60093)1パウチあたり1x PBS溶液1 Lを調製するために十分な乾燥試薬を含むパウチ2個。パケットを脱イオン水で希釈してください。
DTT、1M:- (Part No. 90499)100 μLの1Mジチオスレイトール1バイアル。使用前に、1x 細胞質溶解バッファーおよび1x 核抽出バッファーで最終濃度0.5mMに希釈してください(1:2000)。
プロテアーゼ阻害剤カクテル:- (Part No. 90492)哺乳類細胞および組織抽出バッファーとともに使用するためのDMSO中のプロテアーゼ阻害剤100μLを1バイアル。セリン、システイン、およびアスパラギン酸プロテアーゼならびにアミノペプチダーゼの阻害に幅広い特性を示すプロテアーゼ阻害剤の混合物。4-(2-アミノエチル)ベンゼンスルホニルフッ化物(AEBSF)、ペプスタチンA、E-64、ベスタチン、ロイペプチン、アプロチニンを含有します。金属キレート剤(EDTA、EGTAなど)は含有しません。使用前に、1x 細胞質溶解バッファーおよび1x 核抽出バッファーで1/1000に希釈してください。
界面活性剤、10%:-(Part No. 90500)3mLの10% IGEPAL CA-630(界面活性剤)1バイアル。細胞質溶解バッファーと核抽出バッファーにはすでに界面活性剤が含まれていますが、特定の条件では、より多くの界面活性剤が必要な場合があります。抽出手順を参照してください。
保管および安定性
核抽出キットは-20ºCで輸送、保存してください。
·細胞質溶解バッファー(10x)、核抽出バッファー(1x)、10%界面活性剤、PBSパケットは、 2-8ºCで保存できます。
·DTT、1Mとプロテアーゼ阻害剤カクテルは-20ºCで保存してください。 凍結融解を繰り返さないでください。
·細胞質溶解バッファー(10x)、核抽出バッファー(1x)、10%界面活性剤、PBSパケットは、 2-8ºCで保存できます。
·DTT、1Mとプロテアーゼ阻害剤カクテルは-20ºCで保存してください。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
2900:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
PloS one, 8(8), e71302-e71302 (2013-08-27)
Diminished Ikaros function has been implicated in the pathogenesis of acute lymphoblastic leukemia (ALL), the most common form of childhood cancer. Therefore, a stringent regulation of Ikaros is of paramount importance for normal lymphocyte ontogeny. Here we provide genetic and
Developmental cell, 34(2), 181-191 (2015-07-07)
Increasing evidence suggests that long non-coding RNAs (LncRNAs) represent a new class of regulators of stem cells. However, the roles of LncRNAs in stem cell maintenance and myogenesis remain largely unexamined. For this study, hundreds of intergenic LncRNAs were identified
Scientific reports, 6, 20654-20654 (2016-02-06)
Nuclear factor κB (NF-κB) plays an essential role in regulation of innate immunity. In mammals, NF-κB factors can form homodimers and heterodimers to activate gene expression. In insects, three NF-κB factors, Dorsal, Dif and Relish, have been identified to activate
Journal of cellular and molecular medicine, 13(8A), 1549-1564 (2009-09-26)
Mitogenic regulation by caveolin-2 in response to insulin was investigated. Insulin triggered phosphorylation of caveolin-2 on tyrosine 19. Insulin increased the interaction between pY19-caveolin-2 and phospho-ERK, and that interaction was inhibited by a MEK inhibitor U0126. Insulin-induced interaction of caveolin-2
PloS one, 8(11), e78439-e78439 (2013-11-14)
Neuroinflammation mediated by the activated microglia is suggested to play a pivotal role in the pathogenesis of hypoxic brain injury; however, the underlying mechanism of microglia activation remains unclear. Here, we show that the canonical Notch signaling orchestrates microglia activation