Merck
C3228
Sigma-Aldrich
セルリティック MT 細胞溶解試薬
For mammalian tissues
別名:
Cell lysis buffer, Cell lysis reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116134
NACRES:
NA.56
アプリケーション
CelLytic MT 細胞溶解試薬は、海馬組織、マウス大腿四頭筋、一次ヒトトロホブラスト(PHT)、 マウスひらめ筋およびコルチ器(OCs)のホモジナイズに用いられています。
特徴および利点
  • 穏やかな作用:タンパク質を変性させず、以降のアプリケ-ションに影響を与えません。
  • 便利:調製済みの試薬です。
その他情報
CelLytic MTはタンパク抽出を効率的に行なうための試薬です。リシスバッファ-は透析除去可能な穏和な界面活性剤、ビシン、150mM NaClからなり、タンパク質間相互作用や生物学的活性への影響を最小限にしてあります。CelLytic MTはセルラインタンパク質の抽出にも使用できます。組織1gに対しCelLytic MT 20 mLを使用します。
品質
試験済みの組織:ラット脳・腎・筋・心臓・肝・脾臓、およびマウス脳・腎・筋 (適用はこれらの組織に限定されるものではありません)
法的情報
CelLytic is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
C3228-500ML:
C3228-VAR:
C3228-50ML:
C3228-500ML-PW:
C3228-BULK:
C3228-50ML-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Resveratrol Decreases Oxidative Stress by Restoring Mitophagy and Improves the Pathophysiology of Dystrophin-Deficient mdx Mice
Sebori R, et al.
Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2018 (2018)
Aerobic exercise, but not metformin, prevents reduction of muscular performance by AMPk activation in mice on doxorubicin chemotherapy
de Lima EA, et al.
Journal of Cellular Physiology, 233(12), 96529662-96529662 (2018)
Pasireotide protects mammalian cochlear hair cells from gentamicin ototoxicity by activating the PI3KAkt pathway
Kucharava K, et al.
Cell death & disease, 10(2), 110-110 (2019)
Terry D Hinds et al.
The Journal of biological chemistry, 291(48), 25179-25191 (2016-10-21)
Non-alcoholic fatty liver disease is the most rapidly growing form of liver disease and if left untreated can result in non-alcoholic steatohepatitis, ultimately resulting in liver cirrhosis and failure. Biliverdin reductase A (BVRA) is a multifunctioning protein primarily responsible for
Mechanistic Target of Rapamycin Complex 1 Promotes the Expression of Genes Encoding Electron Transport Chain Proteins and Stimulates Oxidative Phosphorylation in Primary Human Trophoblast Cells by Regulating Mitochondrial Biogenesis
Rosario FJ, et al.
Scientific Reports, 9(1), 246-246 (2019)