Merck
B7435
Sigma-Aldrich
セルリティック B細胞溶解試薬
For bacterial cell lysis, standard strength
別名:
Cell lysis reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116134
NACRES:
NA.77
品質水準
フォーム
solution
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
CelLytic B細胞溶解試薬は、補酵素Q10、組換えSrcキナーゼ関連リンタンパク質1-グルタチオンS-トランスフェラーゼ(GST)融合タンパク質およびヒトα-シヌクレインを抽出するための細胞溶解に使用されています。
バクテリア細胞を溶解し、組み換えタンパク質の抽出に用いる独自組成の両性イオン界面活性剤で、タンパク質を変性させません。
特徴および利点
  • 超音波破砕やリゾチ-ム処理等の従来法より高効率でタンパク質抽出ができます。
  • ト 1~25 gのバクテリア細胞ペ-ストに使用できます。
  • アフィニティ-クロマトグラフィ-、IP、ウェスタンブロット等その後のアプリケ-ションにに影響を与えません。
  • プロテア-ゼインヒビタ-、インヒビタ-カクテル、カオトロ-プ、塩、キレ-ト剤、還元剤と一緒に使用できます。
その他情報
40 mM Trizma® HCl(pH 8.0)で調製した界面活性剤配合物です。
法的情報
米国特許番号7,282,475 B2によって保護されており、研究目的の使用に限り販売しています。商用目的の場合は、別途ライセンスを取得する必要があります。
CelLytic is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
B7435-500ML:
B7435-BULK:
B7435-500ML-KC:
B7435-50ML-KC:
B7435-50ML:
B7435-500ML-EW:
B7435PROC:
B7435-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ca2+ increases the specific coenzyme Q10 content in Agrobacterium tumefaciens
Ha SJ, et al.
Bioprocess and Biosystems Engineering, 32(5), 697-700 (2009)
Prion-like seeding of misfolded alpha-synuclein in the brains of dementia with Lewy body patients in RT-QUIC
Sano K, et al.
Molecular Neurobiology, 55(5), 3916-3930 (2018)
Kazunori Sano et al.
Acta neuropathologica communications, 9(1), 182-182 (2021-11-14)
Serine 129 (S129) phosphorylation of α-synuclein (αSyn) is a central feature of Lewy body (LB) disease pathology. Although the neighboring tyrosine residues Y125, Y133, and Y136 are also phosphorylation sites, little is known regarding potential roles of phosphorylation cross-talk between
Yuki Okegawa et al.
Biochemistry and biophysics reports, 4, 148-151 (2015-09-11)
The seamless ligation cloning extract (SLiCE) method is a novel seamless DNA cloning tool that utilizes homologous recombination activities in Escherichia coli cell lysates to assemble DNA fragments into a vector. Several laboratory E. coli strains can be used as
Immune adaptor protein SKAP1 (SKAP-55) forms homodimers as mediated by the N-terminal region
Raab M, et al.
BMC Research Notes, 11(1), 869-869 (2018)
資料
ReadyShield® phosphatase and protease inhibitor cocktail FAQ for sample protection in a variety of cell types and tissue extracts, including mammalian, plant, and microbial samples. Our ReadyShield® Protease Inhibitor Cocktail is a non-freezing solution that contains inhibitors with a broad specificity for serine, cysteine, acid proteases and aminopeptidases.