Merck
LSKCLS500
Millipore
細胞融解溶液0.5 L
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.52
フォーム
liquid
品質水準
包装
pkg of 500 mL
メーカー/製品名
Montage®
テクニック
molecular cloning: suitable (BAC prep)
molecular cloning: suitable (plasmid miniprep)
輸送温度
ambient
詳細
モンタージュプラスミドミニプレップHTS 96キットは、高純度プラスミドまたは細菌人工染色体(BAC)のミニプレップを迅速かつ簡単に行えるキットです。
アプリケーション
プラスミドおよびBACプレップのアルカリ溶解に最適
研究カテゴリー
すべて
保管および安定性
試薬は、15 °C~30 °Cで保存してください。
法的情報
MONTAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
LSKCLS500:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
We manufacture IP and antibody purification agarose beads that purify immunoglobulins and IgG fractions. Our kits also provide a total antibody purification process