Merck
CB0050
Sigma-Aldrich
セルリティック B プラスキット
For bacterial lysis
別名:
Cell Lysis Kit, Lysis Reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41106511
NACRES:
NA.56
品質水準
使用法
 kit sufficient for 5 g fresh or frozen cell paste lysis.
テクニック
protein extraction: suitable
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The CelLytic B Plus Kit is designed to efficiently lyse cells and extract proteins from both Gram negative, and difficult to lyse, Gram positive bacteria. This is accomplished using the standard CelLytic B, a proprietary non-ionic detergent in concert with lysozyme, Benzonase®, and protease inhibitors. This complete kit takes the guesswork out of protein extraction from a variety of bacterial species.
アプリケーション
本キットは、FLAG®、HIS-Select™、グルタチオンS-トランスフェラーゼをベースとしたアフィニティークロマトグラフィータンパク質精製システムに適用可能です。CelLytic B 溶解試薬に含まれている界面活性剤は、必要に応じて、透析または硫酸アンモニウム沈殿によってタンパク質から除去できます。組み換え体の最終的な純度は、従来の抽出法で得られる純度より通常高くなります。これは、非イオン性界面活性剤を含む粗タンパク質溶液により、クロマトグラフィーの際に生じる非特異的結合の多くが解消されるためです。この穏和な界面活性剤は、多くの酵素測定またはタンパク質定量に影響を及ぼしません。
特徴および利点
  • Lyse Gram positive and Gram negative bacteria
  • More efficient than sonication
  • Compatible with affinity purification
  • Isolate inclusion bodies for subsequent solubilization
  • Non-denaturing cell lysis preserves protein function
その他情報
CelLytic™ B Plus Kitには、グラム陰性菌およびグラム陽性菌の双方を溶解するのに必要な試薬がすべて含まれています。本キットには、タンパク質の分解を阻害するためのプロテアーゼインヒビターも含まれています。
法的情報
Benzonase®ヌクレアーゼは、Merck KGgAおよびその関連会社で製造されています。Nycomed Pharma A/S(デンマーク)がBenzonaseヌクレアーゼに関する国際的な特許権を主張しており、Merck KGaA(Darmstadt、ドイツ)に対して独占的にライセンス供与しています。
米国特許番号7,282,475 B2によって保護されており、研究目的の使用に限り販売しています。商用目的の場合は、別途ライセンスを取得する必要があります。
Benzonase is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CelLytic is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
HIS-Select is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • B7435CelLytic B Cell Lysis Reagent, For bacterial cell lysis, standard strengthSDS
  • E1014Benzonase® Nuclease, ≥250 units/μL, ≥90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous glycerol solutionSDS
  • P8849Protease Inhibitor Cocktail, for use in purification of Histidine-tagged proteins, DMSO solutionSDS
  • L3790Lysozyme from chicken egg white, 10 mg/mLSDS
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Marc Nahmani et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(15), 3832-3836 (2017-03-30)
Superresolution microscopy has fundamentally altered our ability to resolve subcellular proteins, but improving on these techniques to study dense structures composed of single-molecule-sized elements has been a challenge. One possible approach to enhance superresolution precision is to use cryogenic fluorescent
Hua Weng et al.
PloS one, 7(3), e32925-e32925 (2012-03-08)
Diminishing global fresh water availability has focused research to elucidate mechanisms of water use in poplar, an economically important species. A GT-2 family trihelix transcription factor that is a determinant of water use efficiency (WUE), PtaGTL1 (GT-2 like 1), was