おすすめの製品
使用法
kit sufficient for 250 extractions (100 mm tissue culture plates)
品質水準
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
アプリケーション
本製品には、その後のタンパク質標的を分析するための哺乳類の細胞および組織の崩壊に必要なすべての試薬が含まれています。細胞タンパク質は溶解時に安定化され、免疫アッセイ、免疫沈降、親和性精製や他の機能アッセイに適しています。
哺乳類細胞溶解キットを用いて、運動ニューロン変性における血管内皮増殖因子(VEGF)受容体-1およびその配位子VEGF-Bの役割がテストされました。
哺乳類細胞溶解キットを用いて、運動ニューロン変性における血管内皮増殖因子(VEGF)受容体-1およびその配位子VEGF-Bの役割がテストされました。
特徴および利点
- 本キットを用いて、細胞溶解バッファーおよびその他の改変バッファーを調製することが可能です。
- バッファー成分を変更して、特定のタンパク質に対する切断効率を最大にできます。
構成
哺乳類細胞溶解キットは、混合され、接着細胞、非接着細胞および組織の溶解に使用される溶液で構成されています。これは、緩衝液、洗剤、NaClおよびプロテアーゼ阻害剤混合溶液から成ります。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Investigative ophthalmology & visual science, 54(6), 3830-3836 (2013-04-13)
Inflammation and immune cells regulate choroidal neovascularization (CNV) and could become therapeutic targets in age-related macular degeneration (AMD). Lymphangiogenesis is a key component of various inflammatory diseases. Whether lymphangiogenesis and lymph node-mediated immunity are involved in the pathogenesis of AMD
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 179(7), 4890-4900 (2007-09-20)
Dysregulation of Ras guanyl nucleotide-releasing protein 1 (RasGRP1) in mice results in a systemic lupus erythematosus (SLE)-like disorder. We therefore looked for defective isoforms and/or diminished levels of human RasGRP1 in a cohort of SLE patients. PBMCs were collected from
Blood, 117(3), 1081-1090 (2010-08-14)
Angio- and lymphangiogenesis are inherently related processes. However, how blood and lymphatic vessels regulate each other is unknown. This work introduces a novel mechanism explaining the temporal and spatial relation of blood and lymphatic vessels. Vascular endothelial growth factor-A (VEGF-A)
Molecular imaging reveals elevated VEGFR-2 expression in retinal capillaries in diabetes: a novel biomarker for early diagnosis.
Faseb Journal (2014)
The American journal of pathology, 178(4), 1913-1921 (2011-03-26)
Vascular adhesion protein-1 (VAP-1) contributes to inflammatory and angiogenic diseases, including cancer and age-related macular degeneration. It is expressed in blood vessels and contributes to inflammatory leukocyte recruitment. The cytokines IL-1β and vascular endothelial growth factor A (VEGF-A) modulate angiogenesis