詳細
CelLytic™ MEM Protein Extraction Kitは、細胞から疎水性およびラフトマイクロドメイン関連タンパク質を分離するための、迅速で便利な方法を提供します。この方法は、相分離に基づいており、細胞膜分離は不要です。 分離したタンパク質は、SDS-PAGE、ウェスタンブロッティング、ドットブロッティング、および免疫沈降などの以後の実験に使用できます。 本キットは、HeLa、HEK-293、NIH 3T3、COS、およびCHO細胞株などで試験されています。
膜タンパク質は生物のゲノムの約20~30%を構成し、細胞のゲートキーパー、制御因子およびセンサーとして働きます。膜タンパク質は、細胞を外部の毒素から遮蔽する、細胞内シグナル伝達カスケードの出発点になる、イオン臨界濃度を保持するなど、多様な細胞機能を備えています。
アプリケーション
CelLytic™ MEM Protein Extraction Kitは、肝細胞を用いたde novo脂質生合成の測定およびウェスタンブロッティング用の膜タンパク質の抽出に使用されています。
適合性
80 回の試験に十分な試薬が含まれています。
法的情報
CelLytic is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
- Lysis and Separation Buffer 50 mL
- Wash Buffer for CelLytic MEM 50 mL
- Sodium Chloride, 4M Solution 1.5 mL
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
- P8340Protease Inhibitor Cocktail, for use with mammalian cell and tissue extracts, DMSO solution 1 mLSDS
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 102(4), 1375-1386 (2017-03-23)
TMEM165 deficiency is a severe multisystem disease that manifests with metabolic, endocrine, and skeletal involvement. It leads to one type of congenital disorders of glycosylation (CDG), a rapidly growing group of inherited diseases in which the glycosylation process is altered.
Cancer science, 112(9), 3722-3731 (2021-06-12)
The rBC2LCN lectin, known as a stem cell marker probe that binds to an H type 3 fucosylated trisaccharide motif, was recently revealed to also bind to pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) cells. A lectin-drug conjugate was generated by fusing rBC2LCN
Scientific reports, 10(1), 14985-14985 (2020-09-13)
Membrane organization plays an important role in signaling, transport, and defense. In eukaryotes, the stability, organization, and function of membrane proteins are influenced by certain lipids and sterols, such as cholesterol. Bacteria lack cholesterol, but carotenoids and hopanoids are predicted
Glycobiology, 26(12), 1328-1337 (2016-04-03)
Human somatic stem cells such as human mesenchymal stem cells (hMSCs) are considered attractive cell sources for stem cell-based therapy. However, quality control issues have been raised concerning their safety and efficacy. Here we used lectin microarray technology to identify
Current opinion in structural biology, 18(5), 581-586 (2008-08-05)
Membrane protein structural biology is still a largely unconquered area, given that approximately 25% of all proteins are membrane proteins and yet less than 150 unique structures are available. Membrane proteins have proven to be difficult to study owing to