Merck
PE0220
Sigma-Aldrich
Plant Hydrophobic Protein Extraction Kit
Suitable for any plant species or tissue
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105500
NACRES:
NA.56
品質水準
保管温度
−20°C
詳細
Plant Hydrophobic Protein Extraction Kitは、植物バイオサイエンス用に特別に設計されたキットで、あらゆる種類の植物または組織から疎水性タンパク質の定性的サンプルを抽出できます。このプロトコールでは、超遠心分離や水性ポリマー二相分配(APTP)は不要です。キットには3つの試薬が含まれています。1つは植物別のプロテアーゼインヒビターカクテル、もう1つは親水性タンパク質を抽出するよう特別に調製された試薬(植物タンパク質抽出試薬タイプ1)で、もう1つは疎水性タンパク質を抽出するために可溶性を高めたカオトロピックな新規試薬(C0356、タンパク質抽出試薬タイプ4 )です。このプロテアーゼインヒビターカクテルは、セリン、システイン、メタロプロテアーゼ、アミノペプチダーゼおよびアスパラギン酸ペプチダーゼに幅広い特異性をもつ、プロテアーゼインヒビターの混合液です。これにはペプスタチンA、E-64、ロイペプチン、4-(2-アミノエチル)ベンゼンスルホニルフルオリド (AEBSF)、ベスタチンおよび1,10-フェナントロリンが含まれています。このカクテルは、抽出プロセスでのタンパク質分解を防ぐのにきわめて有効であることが明らかになっています。
ポリフェノール、タンニン、その他の干渉物質を除去した後、粉砕した植物組織(新鮮または凍結)をこの特別に調製した試薬に再懸濁し、親水性タンパク質を抽出します。親水性タンパク質を連続抽出した後、このカオトロピックな試薬を用いて、疎水性の膜結合タンパク質を抽出します。遠心して植物残渣を沈降させ、タンパク質抽出液を収集します。これにより定性的に完全なタンパク質サンプルが得られ、プロテオミクス解析にそのまま使用できます。
数量
10-250 mgの植物組織サンプルからの抽出を20回行うのに十分な量の試薬が含まれます。
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • Plant Protein Extraction Reagent Type 1 1 bottle
  • C0356Protein Extraction Reagent Type 4 1 bottleSDS
  • P9599Protease Inhibitor Cocktail, for plant cell and tissue extracts, DMSO solution 2 x 1SDS
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
引火点(°F)
185.0 °F
引火点(℃)
85 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M Cilia et al.
Journal of biomolecular techniques : JBT, 20(4), 201-215 (2009-09-02)
Protein extraction methods can vary widely in reproducibility and in representation of the total proteome, yet there are limited data comparing protein isolation methods. The methodical comparison of protein isolation methods is the first critical step for proteomic studies. To
Ramesh Sundar Amalraj et al.
Electrophoresis, 31(12), 1959-1974 (2010-06-22)
Sugarcane is an important commercial crop cultivated for its stalks and sugar is a prized commodity essential in human nutrition. Proteomics of sugarcane is in its infancy, especially when dealing with the stalk tissues, where there is no study to
Yassel Ramos et al.
Analytical biochemistry, 377(2), 134-140 (2008-04-04)
We investigate the selectivity achieved after differential solubilization of bacterial proteomes following two procedures, both based on successive extraction of proteins in solutions of increasing solubilizing power. Recently, these procedures have gained notable popularity and several commercial kits are now
Angus L Dawe et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 722, 225-236 (2011-05-19)
The interaction of the filamentous fungal plant pathogen Cryphonectria parasitica with its virulence-attenuating viruses provides a unique platform to explore the molecular biology and genetics of virus-host interactions. Following the development of transformation procedures for this fungus, subsequent advances include
Siew-Yong Koay et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 879(22), 2179-2183 (2011-06-22)
Orthosiphon aristatus is a traditionally used medicinal plant. In order to study the proteome of the plant, we have developed a simple plant protein extraction method by direct extraction of protein using a modified 2D-gel compatible tris-sucrose buffer followed by