Merck
MAK113
Sigma-Aldrich
ATPase/GTPase活性測定キット
sufficient for 200 colorimetric tests
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 200 colorimetric tests
検出方法
colorimetric
関連疾患
cancer
保管温度
2-8°C
詳細
ATPaseおよびGTPaseは、ATPまたはGTPからADPまたはGDPおよび遊離リン酸への分解を触媒します。これらの酵素は、輸送、シグナル伝達、タンパク質生合成、および細胞分化に重要な役割を果たします。
特徴および利点
ハイスループットハンドリングシステムと互換性があります。
適合性
ATPase及びGTPase活性の検出及びATPase及びGTPase阻害剤のスクリーニングに適しています。
原理
ATPaseおよびGTPase活性測定キットでは、簡便かつ直接的な手順でマイクロプレートのフォーマットのATPaseおよびGTPase活性を測定できます。本キットは、1つの試薬を用いて、室温下30分で酵素活性を正確に測定します。マラカイトグリーン試薬は、酵素により遊離したリン酸の存在下で安定した濃緑色を示し、存在する酵素活性に比例して620 nm(600~660 nm)で測定可能な発色物質を生成します。活性1ユニットは、測定条件下で1分につき遊離リン酸1 μmolの産生を触媒する酵素量です。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Meng-Yan Sun et al.
Oncology reports, 39(6), 2673-2680 (2018-04-06)
Regulator of G‑protein signaling 1 (RGS1) has been found to be a critical factor in melanoma and other malignancies. However, the mechanism involved in the RGS1‑mediated promotion of melanoma progression is not clear. We based our study on samples collected from
Shannon E Hill et al.
PloS one, 12(7), e0180241-e0180241 (2017-07-26)
Dihydroneopterin triphosphate pyrophosphatase (DHNTPase), a member of the Mg2+ dependent Nudix hydrolase superfamily, is the recently-discovered enzyme that functions in the second step of the pterin branch of the folate biosynthetic pathway in E. coli. DHNTPase is of interest because
Emilie Mahieu et al.
Biophysical journal, 119(2), 375-388 (2020-07-09)
The proteasome is a key player of regulated protein degradation in all kingdoms of life. Although recent atomic structures have provided snapshots on a number of conformations, data on substrate states and populations during the active degradation process in solution
Shuhui Wang et al.
Protein & cell, 11(2), 124-137 (2019-11-24)
Type VII secretion systems (T7SSs) are found in many disease related bacteria including Mycobacterium tuberculosis (Mtb). ESX-1 [early secreted antigen 6 kilodaltons (ESAT-6) system 1] is one of the five subtypes (ESX-1~5) of T7SSs in Mtb, where it delivers virulence
Xindan Wang et al.
Molecular cell, 71(5), 841-847 (2018-08-14)
Structural maintenance of chromosomes (SMC) complexes shape the genomes of virtually all organisms, but how they function remains incompletely understood. Recent studies in bacteria and eukaryotes have led to a unifying model in which these ring-shaped ATPases act along contiguous