Merck
MAK133
Sigma-Aldrich
ADPアッセイキット
sufficient for 100 assays (bioluminescent)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 100 assays (bioluminescent)
検出方法
chemiluminescent
関連疾患
hematological disorder; cancer
保管温度
−20°C
詳細
アデノシン二リン酸(ADP)は、エネルギー変換反応で重要な役割を果たすヌクレオシドです。ADPは、ATPaseの作用によりアデノシン三リン酸から生成されます。ADPは、血小板機能においても重要な役割を担います。血小板高密度顆粒に蓄えられたADPは、血小板の活性化により放出され、プリン受容体に作用して細胞内シグナル伝達と血小板凝集を仲介します。
本ADP Assayキットは、細胞やその他の生体サンプル中のADPレベルを測定するための簡単で直接的な手順を提供します。アッセイには2つのステップが含まれます。最初のステップでは、作業試薬が細胞を溶解してATPとADPを放出します。ルシフェラーゼの存在下では、ATPは直ちに基質(D-ルシフェリン)と反応して光を発生します。光強度は細胞内ATP濃度の直接的な尺度であり、数分間安定しています。
2番目のステップでは、酵素反応によりADPはATPに変換されます。この新しく形成されたATPは、最初のステップと同様にD-ルシフェリンと反応します。2番目のステップで測定された光強度は、サンプル中のADPおよびATPの全濃度を表します。
適合性
細胞、組織、その他の生体サンプル中のADPの検出に適しています。
原理
本ADP Assayキットは、細胞やその他の生体サンプル中のADPレベルを測定するための簡単で直接的な手順を提供します。アッセイには2つのステップが含まれます。最初のステップでは、作業試薬が細胞を溶解してATPとADPを放出します。ルシフェラーゼの存在下では、ATPは直ちに基質(D-ルシフェリン)と反応して光を発生します。光強度は細胞内ATP濃度の直接的な尺度であり、数分間安定しています。
ルシフェラーゼATP + D-ルシフェリン + O2 → オキシルシフェリン + AMP + PPi + CO2 + 光
2番目のステップでは、酵素反応によりADPはATPに変換されます。この新しく形成されたATPは、最初のステップと同様にD-ルシフェリンと反応します。2番目のステップで測定された光強度は、サンプル内のADPおよびATPの全濃度を表します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Sepinoud Firouzmand et al.
Neurourology and urodynamics, 39(3), 926-934 (2020-02-13)
To characterize purinergic signaling in overactive bladder (OAB). Mucosal biopsies were taken by flexible cystoscopy from patients with storage symptoms referred to Urology Departments of collaborating hospitals. Immunohistochemistry (n = 12) and Western blot analysis (n = 28) were used to establish the qualitative
Aggregation of blood platelets by adenosine diphosphate and its reversal.
Born G V R
Nature, 194(4832), 927-929 (1962)
The membrane ATPase of Escherichia coli: I. Ion dependence and ATP-ADP exchange reaction.
Roisin M P and Kepes A
Biochimica et Biophysica Acta - Bioenergetics, 275(3), 333-346 (1972)
Hongshan Ge et al.
Molecular and cellular endocrinology, 443, 128-137 (2017-01-17)
To explore the roles of mitochondrial Uncoupling Protein 2 (UCP2) in cumulus cells (CCs), human CCs were cultured in vitro, and the UCP2 was inhibited by treatment with Genipin, a special UCP inhibitor, or by RNA interference targeting UCP2. No significant
Sofia Doello et al.
Current biology : CB, 31(8), 1606-1615 (2021-02-12)
The ability to resume growth after a dormant period is an important strategy for the survival and spreading of bacterial populations. Energy homeostasis is critical in the transition into and out of a quiescent state. Synechocystis sp. PCC 6803, a