Merck
D1692
Sigma-Aldrich
GW4869 水和物
≥90% (NMR), powder, N-SMase inhibitor
別名:
N,N’-ビス[4-(4,5-ジヒドロ-1H-イミダゾール-2-イル)フェニル]-3,3’-pフェニレン-ビス-アクリルアミド 二塩酸塩 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H28N6O2 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
577.50
UNSPSCコード:
41121800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
GW4869 水和物, ≥90% (NMR)
品質水準
アッセイ
≥90% (NMR)
形状
powder
保管条件
desiccated
protect from light
light yellow to yellow
mp
>300 °C
溶解性
DMSO: 0.2 mg/mL
オーガナイザー
GlaxoSmithKline
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.Cl.O=C(Nc1ccc(cc1)C2=NCCN2)\C=C/c3ccc(\C=C/C(=O)Nc4ccc(cc4)C5=NCCN5)cc3
InChI
1S/C30H28N6O2.2ClH/c37-27(35-25-11-7-23(8-12-25)29-31-17-18-32-29)15-5-21-1-2-22(4-3-21)6-16-28(38)36-26-13-9-24(10-14-26)30-33-19-20-34-30;;/h1-16H,17-20H2,(H,31,32)(H,33,34)(H,35,37)(H,36,38);2*1H/b15-5-,16-6-;;
InChI Key
NSFKAZDTKIKLKT-LOLTXFFGSA-N
詳細
GW4869は一般に使用される製剤で、エキソソーム生成を阻害します。GW4869は多胞体(MVB)のセラミド媒介内出芽およびMVBからの成熟エキソソームの放出をブロックします。GW4869は、ホスファチジルセリン発現骨髄腫細胞に対し細胞毒性を示します。GW4869は、形質細胞様樹状細胞(pDC)によるIFN(インターフェロン)-αの分泌を阻害します。
アプリケーション
GW4869は次の用途で使用されています:
  • 中性スフィンゴミエリナーゼおよびエクソソームの生合成のインヒビターとして
  • 肝癌HCCLM3細胞に対する三酸化ヒ素(ATO)処理がセラミド産生に及ぼす作用を分析するため
  • ラットの神経成長因子(NGF)誘導熱過敏症に対するp75ニューロトロフィン受容体(p75NTR)およびトロポミオシン受容体キナーゼA(TrkA)-結合経路の寄与を評価するため
生物化学的/生理学的作用
N-SMア-ゼ(中性スフィンゴミエリナ-ゼ)に対する強力かつ特異的な非競合性インヒビタ-であり、細胞透過性を有しています。
特徴および利点
この化合物は、GlaxoSmithKlineが開発しました。他の製薬開発化合物および承認医薬品/医薬品候補のリストを閲覧するには、ここをクリックしてください
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D1692-VAR:
D1692-25MG:
D1692-5MG:
D1692-IP:
D1692-BULK:
D1692-BULK-CR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Elevated Wall Tension Leads to Reduced miR-133a in the Thoracic Aorta by Exosome Release
Akerman AW, et al.
Journal of the American Heart Association, 8(1), e010332-e010332 (2019)
Phillip B Munson et al.
Scientific reports, 9(1), 11688-11688 (2019-08-14)
Malignant mesothelioma (MM) is an asbestos-induced cancer arising on the mesothelial surface of organ cavities. MM is essentially incurable without a means of early diagnosis and no successful standard of care. These facts indicate a deep chasm of knowledge that
The TrkA receptor mediates experimental thermal hyperalgesia produced by nerve growth factor: modulation by the p75 neurotrophin receptor
Khodorova A, et al.
Neuroscience, 340, 384-397 (2017)
The cationic small molecule GW 4869 is cytotoxic to high phosphatidylserine-expressing myeloma cells
Vuckovic S, et al.
British Journal of Haematology, 177(3), 423-440 (2017)
Arsenic trioxide inhibits HCCLM3 cells invasion through de novo ceramide synthesis and sphingomyelinase-induced ceramide production
Zhang S, et al
Medical Oncology (Northwood, London, England), 29(3), 2251-2260 (2012)
資料
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research